Merck
KMP8G10TT1
Milligard® PES 1.2/0.8 µm, Opticap® XL囊式滤器
Opticap® XL 10
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
分類程式碼代碼:
41116105
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
材料
polyester support
polyethersulfone membrane (PES)
polypropylene housing
silicone O-ring
品質等級
無菌
irradiated
non-sterile
滅菌相容性
gamma compatible
產品線
Opticap® XL 10
特點
hydrophilic
技術
prefiltration: suitable
長度
13.2 in.
寬度
4.2 in.
核心尺寸
, polypropylene
過濾面積
0.57 m2
基質
Milligard® PES
pore size
1.2/0.8 μm pore size
接頭
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Milligard® PES 1.2/0.8 µm过滤器用于可靠地去除各种料液中的颗粒。在除菌级过滤器或其他装置上游使用时,可提高生产效率。Milligard® PES过滤器受到Emprove®计划支持,该计划对产品特定的测试、质量和法规信息进行了合并,以简化合规性需求。
應用
预滤
特點和優勢
  • 流速快,高通量
  • 从小规模使用到生产规模的灵活缩放性
  • 热稳定性高,支持在线蒸汽灭菌和高温高压灭菌
  • 一次性使用,伽马辐照灭菌型
  • 耐腐蚀性
包裝
PE袋
其他說明
使用指南
作用方式:过滤(体积排阻)
应用:生物处理
预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
使用说明:参见Opticap® Small Scale 300、XL、XLT和T-line囊式滤器的用户指南
储存说明:干燥储存
处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
过滤器均按照经获得认证机构认证的质量管理体系设计、开发和生产,所有产品均符合ISO 9001质量体系标准。 所有过滤器均提供线上质量证书。