Merck
MXRPSPPH1
Pad Holder
Milliflex® Rapid
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NB.79
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
材料
316 stainless steel holder
包裝
units of 1
製造商/商標名
Milliflex®
應用
food and beverages
相容性
Milliflex® Rapid
一般說明
Pad Holder or Absorbant Pad Holder for Milliflex® Rapid Autospray station is an accessory used during the priming, cleaning and decontamination functions of the Autospray station.
法律資訊
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany