agency
International standards
品質等級
無菌
aseptically filled
形狀
plate (pre-poured agar)
儲存期限
9 mo.
特點
ready-to-use
包裝
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
製造商/商標名
Milliflex Oasis®
顏色
clear light amberslightly opalescent
輸入
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
pH值
7.0±0.2 (25.0 °C)
適合性
suitable for (suitable for solid cultivation)
aerobic bacteria
應用
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with Milliflex Oasis® (System)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Milliflex®滤膜包可直接处理琼脂培养基,以用于Milliflex®或Milliflex Oasis®系统,从而方便、快速、可靠地进行生物负荷检测。预充琼脂培养皿有助于简化微生物污染检测工作流程,并提供质量保证,避免外源性污染风险。每个平板为3件式组件,包含约10 mL培养基。平板计数琼脂用于对水和其他格外重视卫生的材料、牛奶和乳制品、食品进行微生物计数。该琼脂培养基含有酪蛋白的胰腺酶解物,为微生物的生长提供了氨基酸、氮、碳、维生素和矿物质。酵母提取物主要提供B族复合维生素。葡萄糖是可发酵的碳水化合物,为细菌的生长提供了能量来源。
應用
预装平板计数琼脂的 Milliflex® 滤膜包用于对水、废水和乳制品进行生物负荷检测和一般微生物分析。该产品广泛应用于制药、化妆品和酿造工业。
特點和優勢
水和废水检验的标准方法,美国药典
準備報告
平板计数
分析報告
目标微生物:总需氧菌
法律資訊
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany