Merck
NY-2ML-B
Blood typing BIOSCOT IVD Reagent Other Specificities & AHG
BIOSCOT Anti-Leb from the clone P3F234MD4, Human IgA, Blood Grouping Reagent
别名:
Anti-Leb (clone GA2) Blood Grouping Reagent
登录 查看公司和协议定价
关于此项目
分類程式碼代碼:
41116102
NACRES:
NA.41
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物源
human
品質等級
無性繁殖
P3F234MD4, monoclonal
包裝
pkg of 2 mL
製造商/商標名
BIOSCOT
儲存條件
do not freeze
濃度
10-30 mg/mL protein (Total Protein Range)
技術
agglutination assay: suitable
pH值
6-8
同型
IgA
應用
clinical testing
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE marked under the requirements of EU regulation 2017/746
For In Vitro use only
應用
For use by Tube technique
Vialled, Labeled
法律資訊
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2