Merck
PR0GTLCS1
Progard® TL1-C 预处理柱
Protects RO membranes from scaling and fouling. Includes ROProtect C for automatic RO maintenance. For Elix®, RiOs Large and RiOs systems.
别名:
Progard® TL1 预处理柱
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
关于此项目
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.14
eCl@ss:
33050190
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
Progard® TL1-C 预处理柱, Protects RO membranes from scaling and fouling. Includes ROProtect C for automatic RO maintenance. For Elix®, RiOs Large and RiOs systems.
feature
removal of large particles, organic compounds and free chlorine from tap water
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Progard®
compatibility
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs Large
for use with RiOs
shipped in
ambient
Quality Level
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Application
为反渗透(RO)膜提供最佳保护,自动维持反渗透(RO)。
Features and Benefits
  • 水系统的最佳保护。
  • 确保系统寿命和性能得到优化。
  • 多磷酸盐-用心之选,避免结垢,不释放离子。
  • 深层过滤,去除颗粒。
  • ROProtect Cr用于自动维持 RO 。
General description
适当的预处理是产生所需最终产品水质的关键步骤。预处理设备的选择取决于进水流速。
Progard® TL1-C 预处理包对自来水进行预处理,除去大颗粒、有机化合物和游离氯。这可以保护反渗透(RO)膜免受矿物结垢、有机物污垢和氯氧化的影响。
设计用于大型净水系统:Elix® 20/35/70/100 和 RiOs 30/50/100/150/200.
Legal Information
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany