Merck
SLGN033
Millex尼龙针式过滤器
pore size 0.2 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
别名:
0.2 μm尼龙针式过滤器, Millex-GN 针式过滤器
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
材料
Nylon membrane
polypropylene housing
品質等級
agency
suitable for DIN 23702-1
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 537.1
法律遵循
suitable for FDA C-010.02
無菌
non-sterile
產品線
Millex
特點
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
製造商/商標名
Millex
參數
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
技術
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
高度
27 mm
直徑
33 mm
過濾面積
4.5 cm2
容積
100 mL
顏色
purple
孔徑
0.2 μm
輸入
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
起泡點
≥2.9 bar, air with water at 23 °C
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
應用
PFAS testing
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
带有尼龙膜的未灭菌 Millex 针头式过滤器概述:
•带有亲水性尼龙膜的未灭菌Millex 针头式过滤器可与多种溶剂兼容
•提供0.20 µm和0.45 µm的孔径和两个直径,以满足您的应用需求
•与水溶液和有机溶液兼容,在实验室中提供广泛的化学相容性和灵活性
•聚丙烯外壳,可萃取物含量低,化学相容性广
提供多种包装尺寸:
以NS(-------NS)结尾的SKU:50个/包
以 NL(------- NL)结尾的SKU:100个/包
以 TL(------- TL)结尾的SKU:100个/包这些针头式过滤器有一个管出口
以 NB(------- Nb)结尾的 SKU:250个/包
以NK(-------NK)结尾的SKU:1000个/包
应用:
在进行 UHPLC、HPLC、LC-MS 和质谱分析之前进行样品过滤;溶剂过滤;澄清水溶液和有机溶液
特點和優勢
仅供一般实验室使用
法律資訊
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
商品
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Extract pantothenic acid (vitamin B5) from infant formula and quantify via LC-MS/MS using Ascentis® Express C18 UHPLC column per GB 5009.210-2023.
针头式膜滤器选择和验证方法,用于评估制药质量控制 (QC) 测试中由于膜滤器吸附而造成的分析物损失。
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
查看所有结果
相关内容
PFAS,也被称为“永久化学物质”,会在环境中永久性存在,威胁人类健康。我们提供PFAS定量的环境监测工具,助力研究人员、监管人员和实验室的PFAS检测。
Millex wallchart