Merck
ZFA10UVA1
ech2o®紫外线灯
Component of the A10® TOC monitor. For Milli-Q® IQ Systems.
别名:
用于A10® TOC监测仪的ech2o®紫外线灯
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
分類程式碼代碼:
41104200
NACRES:
NB.33
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
品質等級
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
ech2o®
相容性
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
ECH2O®紫外线灯是Milli-Q® IQ 7000和Milli-Q® IQ 7003/05/10/15纯水系统中A10® TOC监视器的替代灯。作为TOC监测过程的一部分,灯光氧化超纯水中存在的痕量有机物。
應用
光氧化紫外线灯是®A10 TOC检测仪的重要组件。
特點和優勢
  • Milli-Q® IQ 7000和Milli-Q® IQ 7003/05/10/15系统中A10® TOC监视器的原厂更换件。
  • 光氧化效果。
  • 172 nm无汞紫外线灯。
法律資訊
A10 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany