Merck
SML3033
西地那非 柠檬酸盐
≥98% (HPLC), powder, cGMP specific PDE5 inhibitor
别名:
1-[[3-(4,7-二氢-1-甲基-7-氧代-3-丙基-1H-吡唑并[4,3-d]嘧啶-5-基)-4-乙氧基苯基]磺酰基]-4-甲基哌嗪 柠檬酸盐, 5-[2-乙氧基-5-(4-甲基哌嗪-1-基)磺酰基苯基] -1-甲基-3-丙基-4H-吡唑并[5,4-e]嘧啶-7-酮 柠檬酸盐, UK-92,480, 西地那非
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C22H30N6O4S ·C6H8O7
化学文摘社编号:
分子量:
666.70
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
西地那非 柠檬酸盐, ≥98% (HPLC)
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
SMILES 字串
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4
InChI
1S/C22H30N6O4S.C6H8O7/c1-5-7-17-19-20(27(4)25-17)22(29)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)32-6-2)33(30,31)28-12-10-26(3)11-13-28;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,29);13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI 密鑰
DEIYFTQMQPDXOT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
西地那非是cGMP特异性5型磷酸二酯酶(PDE5)的一种有效选择性抑制剂。西地那非可用于治疗勃起功能障碍和肺动脉高压。
西地那非是cGMP特异性5型磷酸二酯酶(PDE5)的一种有效选择性抑制剂。西地那非可用于治疗勃起功能障碍和肺动脉高压。NO可激活鸟苷酸环化酶,从而导致cGMP水平增加并产生平滑肌松弛。西地那非可通过抑制负责cGMP降解的PDE5来增强NO的作用。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Discover critical characteristics to consider when working with enzyme inhibitors, such as cell permeability, the prozone effect, and Lipinski’s rule of 5.