Merck
150711
Titriplex® III 溶液
0.1 M, for 3S Adapter technology, set incl. Absorber cartridge with soda lime, for 3S adapter technology
别名:
乙二胺四乙酸 二钠盐 溶液, EDTA 二钠盐, EDTA-Na2, 亚乙基二次氮基四乙酸 二钠盐
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
关于此项目
线性分子式:
[-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
化学文摘社编号:
分子量:
336.21
UNSPSC Code:
12352107
Beilstein/REAXYS Number:
3822669
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
Titriplex® III 溶液, 0.1 M, for 3S Adapter technology, set incl. Absorber cartridge with soda lime, for 3S adapter technology
SMILES string
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI key
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+1/p-2
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
General description
含有产品1506941000(Titriplex III溶液,0.1 M)和1507040001(装有碱石灰的吸液器)打开3S瓶盖之前,先将吸液器插入盖子。
详见SigmaAldrich.com/3S
Legal Information
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
存储类别
8A - Combustible corrosive hazardous materials
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)