Merck
442517
氯苯-d5
analytical standard
别名:
五氘代氯苯
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C6D5Cl
化学文摘社编号:
分子量:
117.59
EC Number:
221-482-0
UNSPSC Code:
12181503
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1866335
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
氯苯-d5, analytical standard
InChI key
MVPPADPHJFYWMZ-RALIUCGRSA-N
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c1[2H]
grade
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 500 mg
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.522 (lit.)
bp
130-130.5 °C (lit.)
density
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
mass shift
M+5
storage temp.
2-30°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
存储类别
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
75.2 °F - closed cup
flash_point_c
24.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)