Merck
按应用分列的抗体
抗体是生命科学研究和诊断中检测、分析和量化生物分子的重要科学工具。有了抗体,研究人员就能利用免疫组织化学(IHC)、免疫印迹(Western blots)、酶联免疫吸附试验(ELISA)、中和试验、基因敲除研究和染色质免疫沉淀(ChIP)等方法,高特异性、高精确度地研究复杂的生物系统。利用我们广泛的抗体系列,科学家们可以研究复杂的细胞过程和分子相互作用。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
用于 Western 印迹的一抗
在 Western 印迹中,一抗对于结合和检测目标底物至关重要。通过识别蛋白质上的序列或表位,一抗可识别固定在膜上的特定蛋白质。在间接 Western 印迹检测中,一抗与目标蛋白结合,共轭二抗与一抗结合,进行比色或化学发光检测。不过,您也可以使用荧光标记的一抗或二抗直接检测和观察感兴趣的蛋白质。
我们的抗-SMAD7(N-末端)抗体(兔制)是一种非结合多克隆一抗,适用于免疫印迹。
Western印迹二抗
一旦一抗确定并与感兴趣的蛋白质结合,二抗对检测目标蛋白质至关重要。二抗通常与标签或标记物结合;常用的标记物包括辣根过氧化物酶(HRP)、碱性磷酸酶(AP)或异硫氰酸荧光素(FITC)。要与一抗结合,二抗需要与一抗的同工型和种类相匹配。
选择正确的二抗有助于降低背景噪音,减少假阳性和假阴性,提高染色质量--确保更可靠、更可重复的 Western 印迹结果。
我们的多克隆二抗抗兔 IgG(全分子)--碱性磷酸酶抗体碱性磷酸酶抗体,由山羊生产与兔产生反应,可用于免疫印迹应用。
用于其他应用的抗体
用于点印迹的抗体
点印迹与Western印迹法类似,是使用抗体检测、鉴定和量化膜上蛋白质和核酸的有效方法。点印迹法可同时分析单张膜上的多个样本,并可使用单克隆或多克隆抗体。点印迹技术只需极少的样品制备,是比较和筛选应用的理想选择。
我们用于点印迹的抗体系列包括:
  • 单克隆或多克隆抗体:
    用于免疫沉淀(IP)的抗体
    免疫沉淀(IP)又称免疫亲和(immunoaffinity)或拉取(pull-down)技术,是使用抗体从粗细胞裂解液中分离和富集目标蛋白质的技术。利用免疫沉淀技术,研究人员可以研究蛋白质的相互作用和翻译后修饰,以及监测不同生物样本中特定蛋白质的存在。
    我们用于免疫沉淀的抗体系列包括
    用于FACS的抗体 
    FACS又称荧光激活细胞分拣,是根据特定的光散射和荧光将混合细胞群分拣成组的有效方法。荧光标记抗体与细胞表面标记结合,从而对细胞进行识别、分拣和分析。FACS 抗体对细胞表面蛋白或细胞内靶点具有高度特异性,是流式细胞仪应用的关键。
    我们的 FACS 抗体包括:
    上载对照抗体
    上载对照抗体对 Western 印迹等生化检测至关重要,它有助于确保凝胶的每条泳道中都有等量的蛋白质。由于上载对照抗体是目标蛋白表达水平正常化的参照物,因此可以对样品进行定量、准确的比较。
    抗β-肌动蛋白过氧化物酶抗体(小鼠单克隆)可用作大鼠肝脏蛋白裂解液分析的 Western 印迹负载对照,因为它能在多种组织和物种中特异性定位β-肌动蛋白。
    用于免疫细胞化学(ICC)的抗体
    在免疫细胞化学(ICC)中使用抗体,研究人员可以通过特异性抗体结合在显微镜下观察细胞中的特定蛋白质或抗原。临床和研究实验室通常用它来研究细胞过程、蛋白质表达和亚细胞蛋白质定位。由于其特异性和多功能性,ICC 抗体在细胞生物学、癌症研究和病理学中至关重要。
    我们的ICC抗体系列包括:
    免疫组化抗体
    免疫组化(IHC)是一种使用抗体检测组织切片中特定抗原或蛋白质的生化方法,广泛用于鉴定单个细胞层中的蛋白质或其他生物标记物。IHC 还用于临床诊断,监测组织结构中蛋白质的表达和定位。IHC 抗体对肿瘤学、细胞生物学和病理学等各种应用至关重要。
    我们的 IHC 抗体包括:
    用于染色质免疫沉淀(ChIP)的抗体
    染色质免疫沉淀(ChIP)测定可检测染色质中蛋白质-DNA和蛋白质-蛋白质之间的相互作用并对其进行相对量化。这些测定对于评估体内特定蛋白质-DNA相互作用至关重要,使研究人员能够研究基因表达调控、表观遗传修饰和转录因子结合。ChIP 抗体与 DNA 交联后可特异性结合目标蛋白质和其他生物大分子。
    我们的 ChIP 抗体包括:
    用于酶联免疫吸附试验(ELISA)的抗体
    酶联免疫吸附试验(ELISA)是一种常用的试验,用于检测和定量样品中的肽、蛋白质、抗体和其他生物大分子。ELISA 方法包括固定的相关蛋白质、与酶结合的第一抗体和检测底物。这些抗体可确保目标蛋白质的精确检测和定量。
    我们的 ELISA 抗体组合包括