Persiapan Sampel dengan Filtrasi
Filtrasi adalah teknik pemisahan yang digunakan untuk memekatkan atau memurnikan zat berdasarkan sifat fisik atau kimianya. Ini adalah metode sederhana dan rutin yang digunakan di banyak laboratorium untuk menghilangkan partikel yang tidak larut dari larutan dan untuk menyiapkan sampel untuk analisis. Filtrasi digunakan untuk mengurangi kompleksitas sampel, meningkatkan kejernihan sampel kental, dan mengurangi sinyal latar belakang yang menghasilkan peningkatan rasio signal-to-noise dalam uji analitik.
Kategori Unggulan
Penyaringan yang lebih tinggi: kaca, baja tahan karat, tempat penyaring plastik untuk cairan, gas. Jarum suntik, in-line, vakum, pilihan tekanan menunggu.
Pilih filter jarum suntik Millex®: format steril dan tidak steril. Membran lebar, pilihan rumah untuk HPLC, UHPLC, kompatibilitas pengujian disolusi.
Filtrasi Steril yang mulus: Pilih kami untuk perangkat Stericap® dan Steripak® yang andal, yang memastikan solusi steril dan berkualitas dari mL hingga 20 L.
Digunakan secara umum dalam analisis kuantitatif dan kualitatif, kertas saring harus disesuaikan dengan aplikasi sesuai dengan karakteristik fisik kertas saring. Ada banyak ukuran, bahan, jenis, dan nilai kertas filter yang tersedia untuk berbagai aplikasi.
Tergantung pada metode penyaringan yang digunakan, partikel atau molekul dipisahkan berdasarkan sifat-sifat seperti ukuran, bentuk, atau muatan. Cairan yang melewati filter disebut 'filtrat' dan bahan yang terkumpul atau tertahan adalah 'retentat' atau 'residu'.
- Reverse osmosis & nbsp; (pemisahan ionik) memisahkan ion atau molekul dengan menggunakan membran atau penghalang semipermeabel. Tekanan yang diterapkan mengatasi tekanan osmotik dan memaksa pelarut untuk berpindah dari konsentrasi zat terlarut yang tinggi ke konsentrasi zat terlarut yang rendah. Reverse osmosis menolak persentase bahan organik yang tinggi, selain partikulat, dan 99% garam. Peringkat membran tipikal didasarkan pada retensi natrium klorida (<0,001 µm, <100 Dalton)
- Ultrafiltrasi & nbsp; (pemisahan makromolekul) memisahkan partikel dan molekul terlarut dari fluida berdasarkan ukuran partikel. Ultrafiltrasi digunakan untuk konsentrasi, fraksinasi, desalting, dan pertukaran buffer. Peringkat tipikal adalah batas berat molekul nominal (NMWL) antara 1-1000 kDa.
- a href="/search/microporous-filtration?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=microporous%20filtration&type=product">Filtrasi mikro (mikrofiltrasi) digunakan untuk retensi/pengeluaran partikel dan sterilisasi karena memisahkan/menghilangkan partikel dan entitas biologis, seperti bakteri dan sel, berdasarkan ukuran partikel. Ukuran pori biasanya antara 0,025-10 µm dan dinilai sebagai nominal (~98% retensi) atau absolut (retensi 100% dari ukuran yang sama dengan peringkat ukuran pori).
- Filter klarifikasi & nbsp; digunakan untuk pra-penyaringan dan analisis partikel karena mereka menahan / menghilangkan partikel besar, agregat, dan serpihan berdasarkan ukuran. Mereka dapat digunakan sebagai langkah filtrasi utama sebelum mikrofiltrasi. Filter klarifikasi biasanya memiliki peringkat ukuran pori >5 µm. dipertahankan.
Aplikasi Filtrasi Umum
- a href="/search/general-particulate-removal?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=general%20particulate%20removal&type=product">Penghilangan partikulat secara umum
- Persiapan sampel untuk teknik analisis seperti HPLC, UHPLC, kromatografi ion, kromatografi gas, dan pengujian pelarutan
- Sterilisasi aditif kultur sel
- Konsentrasi protein, asam nukleat, dan polimer
- Pemisahan biomolekul dalam sampel
- Penyiapan buffer<
- Pemurnian air
Filtrasi adalah langkah persiapan sampel yang penting sebelum analisis kromatografi yang sensitif, seperti HPLC dan LC-MS. Partikulat dalam sampel dapat mengganggu analisis kromatografi cair, gas, dan ion dengan menyumbat kolom atau kepala kolom, atau dengan menghasilkan puncak kontaminan ("puncak hantu") pada kromatogram. Penyaringan sampel, pelarut, dan buffer yang tepat menghasilkan kualitas yang lebih tinggi dan hasil analisis yang lebih konsisten. Hal ini juga meningkatkan waktu kerja instrumen dan memperpanjang usia kolom.
Jenis Proses dan Prosedur Filtrasi
Ada banyak filter dengan komposisi media filtrasi yang berbeda, masing-masing dirancang untuk aplikasi tertentu. Pemilihan filter tergantung pada beberapa faktor, termasuk:
- Ukuran partikel atau molekul yang akan dikeluarkan atau dimasukkan
- Komposisi kimia sampel
- Kompatibilitas media filtrasi dengan sampel atau larutan<
- Viskositas sampel
Filter dapat dibuat dari berbagai jenis bahan, seperti kertas, kain, kapas-wol, asbes, terak atau wol kaca, gerabah tanpa glasir, pasir, atau bahan berpori lainnya. Filter membran biasanya terbuat dari polimer sintetis (misalnya PTFE terhidrofilisasi, PVDF, nilon, PES).
Kekuatan yang berbeda dapat diterapkan untuk mendorong proses filtrasi. Filtrasi dapat digerakkan oleh gravitasi sederhana dengan menggunakan filter dan corong, secara manual seperti pada filtrasi jarum suntik, atau dengan gaya sentrifugal. Dalam filtrasi yang digerakkan oleh vakum, pompa vakum digunakan untuk menarik cairan dengan cepat melalui filter.
Kunjungi pencarian dokumen kami untuk mendapatkan lembar data, sertifikat, dan dokumentasi teknis.
Artikel Terkait
- Syringe filter selection guide for HPLC, UHPLC, and Ion Chromatography using pore size, filter diameter, chemical compatibility, analyte binding, and extractables.
- Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
- Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
- Ultrafiltration using Amicon® Ultra centrifugal devices for concentrating virus in preparation of high titer virus stocks and isolation of virus from samples.
- Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
- Lihat Semua (21)
Protokol Terkait
- HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
- Millicup™-FLEX disposable vacuum filter was designed to reduce contamination and save time. The solvent-resistant unit allows for filtration into storage bottles.
- Samplicity® G2 filtration system enhances HPLC workflow; watch video tutorials and application notes for effective sample preparation.
- Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets
- HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
- Lihat Semua (10)
Temukan Artikel dan Protokol Lainnya
Bagaimana Kami Dapat Membantu
Jika ada pertanyaan, silakan kirimkan permintaan dukungan pelanggan
atau hubungi tim layanan pelanggan kami:
Email [email protected]