Merck
Golongan Darah
Reagen penggolongan darah
Penggolongan darah (juga dikenal sebagai pengelompokan darah) adalah proses pengelompokan darah berdasarkan deteksi antigen yang ada pada permukaan sel darah merah (RBC). Penentuan golongan darah donor dan pasien yang tepat sangat penting untuk transfusi atau transplantasi darah, komponen darah, atau organ dan jaringan yang menyelamatkan jiwa dengan aman. Penggolongan darah terdiri dari penggunaan reagen atau perangkat yang sangat diatur, terstandardisasi, dan spesifik untuk golongan tertentu dalam pengujian dengan sampel darah.
Masyarakat Transfusi Darah Internasional (ISBT) mengakui tiga puluh sembilan sistem penggolongan darah manusia yang utama untuk mendeteksi varian golongan darah yang umum dan langka, tetapi yang paling umum adalah sistem pengelompokan darah ABO dan Rh. Prinsip dasar penggolongan darah melibatkan pengamatan reaksi antigen-antibodi sederhana yang mengarah pada hemaglutinasi atau penggumpalan RBC.
Kategori Unggulan
Golongan Darah
Golongan Darah
Solusi Pengetikan Darah: Temukan berbagai macam reagen dan zat antara terstandardisasi. Menumbuhkan kreativitas dalam pengembangan produk pengetikan darah.
Belanja Produk
Reagen Jadi Penggolongan Darah
Reagen Jadi Penggolongan Darah
Reagen yang Siap Memenuhi Kepatuhan: Jelajahi berbagai macam reagen kami yang sesuai dengan Petunjuk Teknis Eropa 98/79/EC, tersedia dalam berbagai pilihan yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Belanja Produk
Golongan Darah Menengah (FFMU)
Golongan Darah Menengah (FFMU)
Meningkatkan produksi dengan menggunakan zat antara penggolongan darah terstandardisasi. Memanfaatkan supernatan kultur sel dengan antibodi monoklonal manusia/murine untuk reagen dan perangkat.
Belanja Produk
International Society of Blood Transfusion (ISBT) mengakui tiga puluh sembilan sistem penggolongan darah manusia yang utama untuk mendeteksi varian golongan darah yang umum dan langka, tetapi yang paling umum adalah sistem penggolongan darah ABO dan Rh. Prinsip dasar penggolongan darah melibatkan pengamatan reaksi antigen-antibodi sederhana yang mengarah pada hemaglutinasi atau penggumpalan RBC.
Dalam sistem ABO, fenotipe seseorang biasanya ditentukan oleh reaksi hemaglutinasi RBC individu dengan antisera Anti-A, Anti-B, dan Anti-AB (pengelompokan ke depan). Tidak adanya hemaglutinasi menunjukkan tidak adanya antigen spesifik, yang menandakan tes negatif. Dalam pengujian sampel darah dari orang dewasa, konfirmasi golongan darah ABO dapat diberikan dengan reaksi serum individu dengan suspensi sel darah merah A dan B standar (pengelompokan terbalik).
Reagen dan perangkat pengelompokan darah sangat diatur di semua pasar karena hasil tes tidak memberikan hasil diagnostik, melainkan hasil terapeutik. Hasil tes menentukan darah donor, produk darah, atau jaringan transplantasi mana yang akan diberikan kepada pasien. Pengembangan dan pembuatan reagen dan perangkat penggolongan darah yang teregulasi bergantung pada kualitas, konsistensi, dan keandalan bahan baku antibodi penting penyusunnya, serta bahan kimia dan komponen tambahan.
Produk Pengetikan Darah
Kami menawarkan reagen jadi dan bahan baku untuk pengetikan darah. Silakan hubungi kami untuk mengetahui lebih lanjut.
Pencarian Dokumen
Mencari Informasi yang Lebih Spesifik?
Kunjungi pencarian dokumen kami untuk mendapatkan lembar data, sertifikat, dan dokumentasi teknis.
Temukan Dokumen
Artikel Unggulan
  • Case Study: OEM Blood Typing
    A Blood Typing company was going through the process of expanding its portfolio of blood typing platform assays to further penetrate the market.
  • Brochure: Blood Typing Monoclonal Antibodies FFMU
    Merck is one of the leading providers of monoclonal antibodies to the blood typing market. Our large portfolio of standardized antibody intermediates for further manufacturing use allows manufacturers to create and manufacture a wide variety of blood typing reagents and devices.
  • Brochure: BIOSCOT® Blood Typing Monoclonal Reagents
    The BIOSCOT® name is globally synonymous with quality & Merck is one of the leading providers of monoclonal antibodies for the blood typing market. We offer the largest portfolio of human IgM monoclonal antibodies available today.