Merck
Prosedur Imunohistokimia Diagnostik
Pewarnaan antibodi Cell Marque ™ IVD untuk karsinoma usus besar
Imunohistokimia diagnostik (IHC) adalah kumpulan teknik yang berbeda yang dirancang untuk mengidentifikasi kelainan jaringan, menetapkan prognosis, dan menunjukkan pilihan terapi. Prinsip dasar IHC diagnostik adalah reaksi pengikatan antigen-antibodi di mana antibodi yang ditandai dengan enzim atau pewarna fluoresen digunakan untuk memvisualisasikan lokalisasi dan distribusi antigen spesifik dalam jaringan, atau bagian jaringan. Meskipun pewarnaan histologis telah menjadi alat analisis utama selama lebih dari satu abad, beberapa peningkatan dalam imunohistokimia diagnostik (IHC) dan analisis molekuler telah merevolusi bidang patologi klinis modern.
Kategori Unggulan
Berbagai macam perlengkapan mikroskop, termasuk slide, slip penutup, dan reagen pewarnaan yang disusun di atas latar belakang putih.
Slide & Ruang Mikroskop
Kami menawarkan pilihan lengkap reagen mikroskop, alat, dan peralatan gelas untuk penelitian dan analisis laboratorium klinis dari Corning®, BRAND®, PELCO®, dan merek-merek khusus lainnya yang dapat diandalkan.
Belanja Produk
IHC Diagnostik dan Patologi Klinis
IHC tersedia sebagai bagian dari layanan rutin di laboratorium patologi umum, yang menyediakan alat analisis dan diagnostik yang nyaman. Meskipun sebagian besar diagnostik klinis masih sebagian besar didasarkan pada pewarnaan jaringan standar, seperti hematoxylin dan eosin (H&E), ada banyak cara di mana IHC membantu ahli patologi dalam mendeteksi kasus-kasus yang bermasalah. Pewarnaan imunostaining diagnostik secara teratur digunakan untuk mengidentifikasi perubahan morfologi atau perkembangan sel yang tidak kentara, seperti proliferasi atau apoptosis. Antibodi klinis dapat mengidentifikasi garis keturunan sel individu dengan mengikat protein penanda spesifik. Kekhususan antibodi ini juga dapat menghasilkan hasil positif palsu / negatif palsu, karena imunostaining sensitif terhadap penanganan jaringan, pengawetan, dan kualitas reagen. Laboratorium patologi klinis meminimalkan kesalahan pengujian dengan bekerja di bawah protokol dan program pelatihan yang telah ditetapkan sambil menggunakan antibodi diagnostik, pewarnaan, dan reagen yang tervalidasi secara klinis. Secara khusus, pengembangan antibodi monoklonal yang sangat spesifik terhadap penanda sel utama telah mengarah pada penggunaan panel IHC diagnostik dalam penelitian dan identifikasi klinis keadaan penyakit dan panduan untuk patologi bedah.
IHC Diagnostik dan Kanker
Sebagian besar kanker dapat diidentifikasi dengan kombinasi pewarnaan histologis dan imunohistokimia diagnostik dengan menemukan antigen spesifik dalam jaringan biopsi. Menentukan jenis tumor yang tepat dengan menggunakan pewarnaan H&E standar pada jaringan yang difiksasi dengan formalin dapat menjadi tantangan, terutama pada tumor yang bermetastasis dan / atau berdiferensiasi buruk. IHC menyediakan metode yang relatif cepat dan sederhana untuk menentukan asal jaringan neoplastik dengan lebih baik dan menyelidiki perilaku atau perkembangan neoplasma tertentu. Kanker primer yang tidak diketahui (CUP) adalah suatu kondisi di mana metastasis kanker diamati tetapi lokasi primernya tidak diketahui. Diperkirakan bahwa dari semua kanker, 3-5% kasus termasuk dalam CUP. Untuk CUP kritis dan kasus atipikal lainnya di mana terdapat ketidaksepakatan dalam data morfologi dan klinis, IHC terbukti penting dalam mempersempit rentang alternatif diagnostik. Dalam beberapa kasus, IHC memberikan wawasan yang signifikan ke dalam diagnosis sementara mengenai fenotipe kanker dan lokasi tumor primer. Dalam IHC, imunostaining terbukti menjadi alat diagnostik yang nyaman untuk mendeteksi berbagai jenis kanker, termasuk adenokarsinoma (usus besar, payudara, prostat) dan kulit.  Hal ini sering digunakan dalam diagnosis kanker usus besar (HNPCC/Sindrom Lynch) untuk melengkapi metode deteksi klasik seperti microsatellite instability (MSI), yang ditandai dengan berbagai perubahan pada jenis DNA yang berulang. Dalam patologi kanker kulit, tidak dapat diandalkan untuk mengidentifikasi melanosit intraepidermal pada bagian pewarnaan H&E standar, terutama pada kulit yang rusak akibat sinar matahari. Bahkan pemeriksaan yang cermat mungkin tidak membantu dalam membedakan keratinosit berpigmen dengan jelas dari melanosit atau menggambarkan kepadatan melanosit dengan jelas. Oleh karena itu, banyak ahli patologi merekomendasikan IHC untuk membedakan melanoma in situ dari mimiknya.
IHC Diagnostik dan Agen Infeksi
Imunohistokimia diagnostik saat ini memberikan perbedaan morfologi yang cepat dari infeksi pada sampel jaringan dari pasien, memfasilitasi keputusan diagnostik yang cepat dalam perawatan pasien. Antibodi berlabel fluorescein isothiocyanate (FITC) telah digunakan untuk mendeteksi antigen pneumokokus pada jaringan yang terinfeksi. Dalam deteksi penyakit menular, IHC telah sangat berguna dalam mengidentifikasi mikroorganisme yang:
sulit dideteksi dengan pewarnaan rutin atau khusus
tidak dapat diwarnai dengan baik
hadir dalam jumlah sedikit
tidak dapat dibudidayakan
Beberapa metode diagnostik IHC diterapkan pada kasus infeksi Hepatitis B, Hepatitis C, Cytomegalovirus untuk mengkonfirmasi agen infeksi pada jaringan menggunakan antibodi spesifik yang dibangkitkan terhadap DNA atau RNA mikroba. Selain itu, IHC digunakan dalam mendeteksi beberapa infeksi kulit untuk mengidentifikasi infeksi virus dan bakteri tertentu yang sulit dideteksi secara pasti dengan menggunakan pewarnaan mikroskop rutin saja. Uji imunofluoresensi (IFA) telah digunakan secara luas untuk mendeteksi patogen (virus, bakteri, atau protozoa) pada jaringan yang tidak tetap baik pada manusia maupun hewan.