Merck
Sitometri Aliran
Pengenalan sitometri aliran
Sitometri aliran adalah teknologi yang menggunakan laser tunggal atau ganda untuk memberikan analisis multi-parametrik sel tunggal. Setiap sel atau partikel dianalisis dengan hamburan cahaya tampak atau dengan fluoresensi saat sel mengalir dengan cepat melewati setiap laser. Terlepas dari analisis hamburan cahaya, pengukuran fluoresensi dilakukan dengan transfeksi dan ekspresi protein fluoresen yang umum (misalnya Green Fluorescent Protein, GFP) dan pewarnaan dengan antibodi terkonjugasi fluoresen atau pewarna fluoresen. Flow cytometry adalah teknologi canggih yang biasa digunakan dalam aplikasi penelitian biologi molekuler dan seluler, termasuk imunologi, biologi kanker, dan penelitian penyakit.
Kategori Unggulan
representasi grafis dari interaksi antibodi dengan antigen, yang menampilkan struktur berbentuk Y berwarna kuning dengan latar belakang ungu dengan titik-titik hijau di ujungnya, dan garis-garis berwarna yang menunjukkan jalur atau interaksi yang berbeda.
Antibodi Sitometri Aliran
Jelajahi pilihan antibodi sitometri aliran berkualitas tinggi kami untuk menemukan antibodi primer dan sekunder yang tepat untuk penelitian analisis sitometri aliran Anda.
Belanja Produk
ZooMAb® Antibodi Multipack
Antibodi ZooMAb ® Antibodi
Rasakan pengalaman antibodi rekombinan ZooMAb®, yang dirancang untuk konsistensi dan kinerja yang luar biasa dalam berbagai aplikasi.
Belanja Produk
Jaringan granulasi (daging kebanggaan) kuda yang diwarnai menggunakan Anti-von Wille
Antibodi Sekunder
Jelajahi reagen dan sumber daya antibodi sekunder untuk membantu Anda memilih antibodi sekunder yang tepat untuk membuat terobosan baru.
Belanja Produk
Antibodi dan Label Sitometri Aliran
Melakukan analisis sitometri aliran melibatkan penggunaan berbagai antibodi dan label sitometri aliran. Antibodi flow cytometry digunakan untuk secara khusus mengikat penanda sel yang berbeda, membantu mengkarakterisasi jenis sel dan menilai setiap perubahan dalam ekspresi protein sebagai bagian dari percobaan. Berbagai jenis label dapat digunakan untuk memvisualisasikan antibodi untuk deteksi dalam flow cytometer tergantung pada desain eksperimental termasuk pewarna asam nukleat, pewarna kelangsungan hidup sel, pewarna polimer, titik-titik kuantum, molekul organik kecil, dan protein neon. Antibodi biasanya diberi label melalui konjugasi langsung (baik sebagai produk yang tersedia secara komersial atau kit konjugasi yang memungkinkan pengguna akhir untuk melakukan reaksi) atau melalui penggunaan antibodi sekunder.
Aplikasi Sitometri Aliran
Berbagai bidang studi menggunakan sitometri aliran dan sering kali menganalisis berbagai parameter dalam populasi sel yang beragam. Aplikasi biologi molekuler yang umum termasuk analisis protein fluoresen yang diekspresikan secara rekombinan yang telah menginduksi ekspresi dalam berbagai jenis sel untuk menjelaskan fungsi gen atau untuk pelacakan sel secara in vivo. Sedangkan pewarnaan DNA memungkinkan untuk analisis siklus sel, penggunaan antibodi memungkinkan untuk berbagai analisis termasuk, transduksi sinyal, RNA, dan ekspresi protein. Namun, imunofenotipe adalah salah satu aplikasi yang paling umum digunakan dalam flow cytometry. Dengan imunofenotipe, antibodi terkonjugasi fluorokrom menargetkan beberapa antigen permukaan sel untuk mengidentifikasi sel imun spesifik dalam populasi sel.
Analisis Data Flow Cytometry
Analisis data flow cytometry sering kali melibatkan identifikasi wilayah atau klaster sel tertentu dan menerapkan parameter tambahan dalam percobaan, termasuk menyelidiki apakah ada faktor pengenal sel tambahan untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang identitas seluler. Banyak program perangkat lunak komputer yang tersedia dan biasa digunakan untuk memfasilitasi analisis data semacam ini dan analisis siklus sel lainnya.
Instrumentasi Flow Cytometry
Ringkasan komponen utama yang digunakan dalam flow cytometry meliputi elektronik, optik, dan fluidika. Fluida berfungsi sebagai sistem pengiriman cairan untuk mengarahkan sampel ke komponen optik, yang terdiri dari optik eksitasi (laser) dan optik koleksi yang terdiri dari fotodioda dan tabung fotomultiplier (PMT). Yang penting, komponen elektronik mengubah informasi dari detektor menjadi sinyal digital yang ditafsirkan oleh komputer. Combinations of additional systems facilitate more advanced sample analyses, including the use of cell sorters to purify and collect samples, and imaging cytometers that combine both flow cytometry with fluorescence microscopy. 