Konsentrasi Protein & Pertukaran Buffer
Konsentrasi protein dan pertukaran buffer biasanya digunakan dalam pemurnian protein dan antibodi, bioproses, dan alur kerja analisis proteomik. Preparasi sampel larutan makromolekul seperti protein, enzim, antibodi, dan virus sering kali menghasilkan protein encer dalam jumlah besar dan biomolekul lain dalam buffer yang tidak sesuai dengan proses hilir atau deteksi. Setelah ekstraksi sampel, protein encer sering kali perlu dipekatkan dan diklarifikasi sebelum dianalisis atau digunakan.
Kategori Fitur
Peralatan ultrafiltrasi sentrifugal dan bertekanan untuk konsentrasi protein, desalting, pertukaran buffer, pemisahan, dan diafiltrasi sampel biologis dan lingkungan sebagai persiapan untuk aplikasi hilir.
Pelajari tentang buffer biologis dengan kemurnian tinggi dalam berbagai formulasi dan format pengemasan untuk mendapatkan stabilitas larutan dan kontrol pH yang unggul untuk aplikasi alur kerja bioproses Anda.
Dialyzer, perangkat ultrafiltrasi sentrifugal, dan sel yang diaduk untuk pertukaran buffer...
Peralatan ultrafiltrasi sentrifugal dan bertekanan untuk konsentrasi protein pemulihan tinggi...
Konsentrasi Protein
Beberapa metode tersedia untuk konsentrasi protein, termasuk penyaringan dengan filter membran berpori, dialisis dalam larutan hiperosmotik, dan pengendapan/penggaraman. Ultrafiltrasi menyediakan metode yang nyaman yang menggunakan membran semi permeabel untuk memekatkan protein di bawah tekanan atau gaya sentrifugal dengan denaturasi, deaktivasi, dan degradasi protein yang minimal. Dengan menggunakan teknik ini, kelebihan cairan melewati filter sementara protein target dipertahankan, meningkatkan konsentrasi protein dengan mengurangi volume sampel.
Pengayaan Protein
Dalam pengayaan protein, kelompok atau jenis protein tertentu dalam sampel biologis dipekatkan untuk analisis lebih lanjut. Metode pengayaan protein digunakan untuk mengisolasi protein dengan kelimpahan rendah dan mengurangi kompleksitas sampel. Pengayaan memisahkan dan memusatkan protein target untuk meningkatkan analisis proteomik hilir. Ultrafiltrasi sering digunakan dalam pengayaan protein untuk memisahkan kelas protein berdasarkan berat molekul.
Penukaran Buffer dan Desalting
Protein yang telah dimurnikan sering kali perlu ditransfer ke buffer yang sesuai untuk analisis lebih lanjut. Pertukaran buffer, desalting, dan penghilangan deterjen dapat dilakukan dengan menggunakan metode termasuk:
- Dialisis: Molekul kecil yang dapat ditembus seperti garam, deterjen, pelarut, dan pengotor lainnya dihilangkan berdasarkan kemampuannya untuk melewati membran.
- Kromatografi kolom: Garam dihilangkan menggunakan kolom filtrasi gel yang mengandalkan pengecualian ukuran untuk pemisahan.
- Diafiltrasi: Garam, deterjen, dan pengotor lainnya dihilangkan berdasarkan ukuran molekulnya menggunakan membran ultrafiltrasi berpori di bawah tekanan atau gaya sentrifugal.
Kunjungi pencarian dokumen kami untuk mendapatkan lembar data, sertifikat, dan dokumentasi teknis.
Artikel Terkait
- Learn about how Amicon® Ultra centrifugal filter devices are ISCC PLUS certified to enhance sustainability in your lab.
- Large-volume centrifugal filter devices are a convenient alternative to stirred cell ultrafiltration devices for purifying proteins from large volumes of solution.
- Desalting at laboratory scale is a well-proven, simple, and fast method that will rapidly remove low molecular weight contaminants at the same time as transferring the sample into the desired buffer in a single step.
- Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.
- For filtering large volumes of biological solutions, we manufacture specialized equipment including centrifugal filtering devices, discs, cells and solvents.
- Lihat Semua (9)
Protokol Terkait
- These tables will help you navigate the preparation of many common buffer solutions by pH and pKa. Choose a buffer with an effective pH range for your specific assay.
- This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.
- User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
- Remove detergents from protein or nucleic acids samples using continuous diafiltration, in which a constant sample volume is continuously washed with detergent-free buffer.
- If an antibody must be purified from a small sample volume (0.5-10 mL), then the Amicon® Pro Purification System is recommended.
- Lihat Semua (18)
Temukan Artikel dan Protokol Lainnya
Bagaimana Kami Dapat Membantu
Jika ada pertanyaan, silakan kirimkan permintaan dukungan pelanggan
atau hubungi tim layanan pelanggan kami:
Email [email protected]