Merck
BerandaAplikasiBiologi ProteinTeknik Pull-Down Protein
Teknik Pull-Down Protein
x
Uji pull-down dirancang untuk menentukan interaksi dua atau lebih protein. Dengan uji pull-down afinitas, protein "umpan" ditandai dan ditangkap pada ligan yang tidak dapat bergerak (manik-manik pendukung) dengan keterikatan kovalen atau melalui tag afinitas seperti kromatografi afinitas logam yang tidak dapat bergerak (IMAC). Tag fusi protein umpan yang umum termasuk Glutathione S-transferase (GST) dan protein bertanda histidin. Protein umpan membentuk kompleks yang kemudian diinkubasi dengan sumber protein seperti lisat sel atau jaringan. Protein yang diminati dielusi dari penyangga manik-manik melalui serangkaian pencucian dan dikumpulkan dengan sentrifugasi. Metode pemurnian dan deteksi pull-down afinitas berbeda dari imunopresipitasi (IP) dan uji Co-IP karena ini bukan interaksi antibodi terhadap antigen. Dengan semua uji pull-down, sampel yang dimurnikan sering dianalisis dengan SDS-PAGE, analisis spektral massa, dan deteksi western blot untuk analisis hilir lebih lanjut.
Kategori Unggulan
Koleksi botol kaca berwarna kuning dengan berbagai ukuran, diberi label dengan teks putih dan biru, dengan latar belakang kuning.
Cytiva™
Teknologi Cytiva™ telah memungkinkan terobosan dalam ilmu pengetahuan dan kedokteran yang telah membentuk industri bioteknologi saat ini.
Belanja Produk
Dua kolom HiTrap™ FF dalam berbagai ukuran, berlabel 1 ml dan 5 ml, dengan tutup hitam dan dasar merah.
Pemurnian Protein Tag Rekombinan / Fusi
Optimalkan pemurnian protein dengan rangkaian resin afinitas dan buffer kami untuk beberapa tag...
Belanja Produk
Kolom pemurnian Cytiva HiTrap™ Streptavidin Sepharose HP dan botol resin serta jarum suntik.
Pemurnian Protein Biotinilasi
Resin streptavidin dan avidin serta kolom yang telah dikemas untuk skala kecil hingga besar...
Belanja Produk
Aplikasi Pull-Down GST Afinitas
Glutathione S-transferase (GST) adalah protein asam amino 211 yang ditemukan di sebagian besar organisme. GST sering diintegrasikan ke dalam vektor ekspresi untuk menghasilkan tag fusi dalam sistem ekspresi protein E. coli. Tag GST adalah tag protein besar, sekitar 26 kDa, dan dapat diekspresikan dalam bakteri, ragi, mamalia, dan sel serangga. Tag GST menguntungkan ketika perlindungan protein rekombinan dari pembelahan protease intraseluler diperlukan, dan ketika ada kebutuhan untuk meningkatkan kelarutan protein yang ditandai. Selain itu, protein GST menyediakan tag afinitas tinggi untuk memudahkan pemurnian dan untuk eksperimen pull-down menggunakan resin afinitas murah yang dilakukan dalam kondisi elusi ringan.
Co-Immunopresipitasi
Pull-down assay sangat ideal untuk verifikasi hasil co-imunopresipitasi dan merupakan metode yang sangat baik untuk mengidentifikasi interaksi protein-protein yang tidak diketahui bersama dengan status aktivasi protein tertentu. Tidak seperti metode pull-down afinitas, IP menggunakan antibodi untuk mengikat dan mengisolasi antigen dari sampel biologis yang kompleks. Kompleks tersebut kemudian ditangkap dengan penambahan media protein A atau protein G. Afinitas yang tinggi dari protein A/G ke daerah Fc dari antibodi tipe IgG poliklonal dan monoklonal membuat mereka menjadi komponen penting dalam pemurnian protein atau kompleks protein yang diinginkan. Penggunaan metode pull-down protein merupakan alat yang penting untuk menyelidiki jaringan interaksi protein-protein; namun, pilihan metode spesifik akan ditentukan oleh kebutuhan aplikasi spesifik peneliti.