Merck
Etil Asetat
Pricing
Etil asetat, ester karboksilat, adalah pelarut organik yang ramah lingkungan dengan berbagai aplikasi industri. Ini adalah senyawa yang cukup polar, mengandung gugus etil nonpolar, gugus karbonil (C=O) polar, dan atom oksigen polar. Sifat polar dari gugus karbonil dan oksigen memberikan etil asetat beberapa tingkat polaritas, menjadikannya pelarut yang berguna untuk berbagai senyawa polar dan nonpolar. Ini biasanya digunakan dalam kimia analitik sebagai pelarut ekstraksi untuk pemisahan dan pemurnian analit dari matriks kompleks seperti cairan biologis, sampel lingkungan, dan produk makanan. Titik didihnya yang rendah memfasilitasi penguapan pelarut dan pemulihan analit.
Etil asetat sebagai pelarut dalam biosintesis
Etil asetat (Biosintesis OmniSolv®) dan kelas biotek) adalah pelarut yang umum digunakan dalam biosintesis, terutama untuk mengekstraksi dan memurnikan molekul kecil seperti produk alami dan metabolit dari sampel biologis. Etil asetat juga merupakan pelarut yang disukai untuk reaksi yang dikatalisis oleh enzim tertentu, karena tidak mengganggu reaksi atau mempengaruhi stabilitas enzim. Selain itu, digunakan untuk pengurutan protein, peptida, dan sintesis oligonukleotida.
Etil asetat sebagai fase gerak dalam kromatografi
Etil asetat adalah pelarut yang umum digunakan dalam berbagai teknik kromatografi, termasuk kromatografi lapis tipis (KLT), kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT), dan kromatografi gas (GC). Dalam TLC, sering digunakan sebagai komponen fase gerak untuk memisahkan dan mengidentifikasi berbagai komponen campuran. Dalam HPLC dan GC, etil asetat digunakan sebagai pelarut fase gerak, karena dapat secara efektif melarutkan berbagai macam senyawa organik dan dapat dengan mudah dipisahkan dari analit yang diinginkan.
Etil asetat bersama dengan campuran metanol / etanol juga digunakan sebagai fase gerak dalam HPLC. Selain itu, dalam KLT, dan untuk ekstraksi cair-cair, etil asetat dalam heksana digunakan sebagai fase gerak.
Etil asetat sebagai standar referensi
Etil asetat digunakan sebagai standar dalam industri farmasi untuk berbagai aplikasi, seperti pengujian analitik, dan kontrol kualitas, dan untuk mengkalibrasi instrumen analitik atau untuk memvalidasi metode analisis.
Etil asetat berlabel
Etil asetat berlabel (etil asetat-1-13C, etil asetat-2-13C) dapat digunakan untuk melacak metabolisme obat dalam tubuh atau untuk menyelidiki mekanisme reaksi yang dikatalisis oleh enzim.