Biokimia dan Reagen dengan Kemurnian Tinggi
Biokimia dan Reagen dengan Kemurnian Tinggi
BioUltra, BioXtra dan BioPerformance Bersertifikat - Reagen Biokimia
Biokimia yang digunakan sebagai reagen untuk penelitian biologi harus memiliki kemurnian tinggi untuk memastikan hasil eksperimen yang andal. Biokimia kelas premium kami, BioUltra dan BioXtra merupakan pilihan yang tepat untuk penelitian yang membutuhkan biokimia yang bebas atau rendah elemen (logam). Biokimia kelas premium ini diuji secara ekstensif untuk:
- Elemen jejak logam dan non-logam dengan ICP-MS (Spektrometri Massa Plasma Tergabung) atau ICP-OES (Spektroskopi Emisi Optik Plasma Tergabung). Pengujian umum lainnya termasuk penampilan, kelarutan, bahan tidak larut, UV, pH, IR, komposisi molekuler (GC, HPLC, TLC, NMR).
-
-
Juga diuji untuk evaluasi bioaktif yang bebas dari - Nuklease, Protease, Nickase, Fosfatase dan rendahnya tingkat endotoksin.
BioPerformance Biokimia kelas bersertifikat diuji untuk aplikasi ilmu hayati yang penting, seperti kultur sel, biologi molekuler, dan diagnostik, serta diuji untuk DNase, RNase, Protease, Nickase, toksisitas seluler, dan tingkat endotoksin.
Produk
Filter Populer
Products
BioUltra: Unsur-unsur yang Diuji BioKimia
Reagen biokimia kelas BioUltra menjalani pengujian yang lebih ketat dengan standar kemurnian yang terdefinisi dengan baik untuk memenuhi persyaratan yang ketat untuk aplikasi biologi molekuler yang sangat sensitif, termasuk studi asam nukleat, ekspresi protein, transformasi / transfeksi, elektroforesis, PCR, larutan penyangga, dan formulasi yang telah dicampur sebelumnya.
BioXtra: BIOKIMIA YANG DITELUSURI UNSUR-UNSURNYA
Rangkaian biokimia dan reagen penelitian bebas logam kelas BioXtra telah melalui pengujian kemurnian yang ketat serta pengujian kesesuaian khusus untuk memastikan pengotor tingkat rendah untuk aplikasi kultur sel, seperti immunoassay, pemurnian protein, transformasi, dan kromatografi.
BioPerformance Certified
Telah teruji dan telah memenuhi syarat untuk digunakan dalam berbagai aplikasi ilmu hayati seperti biologi molekuler, kultur sel, dan/atau elektroforesis.