Merck
Blok Bangunan Berfluorinasi
Tiga struktur kimia digambarkan pada latar belakang geometris berwarna. Di sebelah kiri, segi enam biru menampilkan "2-Bromo-4-fluoropyridine," dengan struktur molekul yang sesuai yang menunjukkan cincin piridin dengan substituen brom (Br) dan fluor (F). Di tengah, kotak kuning menampilkan "2,2-Difluoroethylamine," di samping rumus molekul NH2CHF2. Di sebelah kanan, segi lima ungu menampilkan "1,1,1-Trifluoro-3-metil-2-butena-1-ol," dengan struktur molekul yang mengilustrasikan beberapa atom fluor (F) dan gugus alkohol (OH) yang melekat pada rantai karbon bercabang.
Kami akan menjaga pekerjaan Anda tetap mengalir dengan portofolio ekstensif blok bangunan berfluorinasi, termasuk yang memiliki substituen yang umum dan diinginkan seperti trifluorometil (TFM), difluorometil (DFM), triflate, dan pentafluorosulfanyl. Penggabungan atom fluor atau gugus alkil berfluorinasi ke dalam molekul organik berfungsi untuk memodulasi sifat fisik dan kimianya, seperti stabilitas, reaktivitas, lipofilisitas, dan keasaman dengan gangguan sterik yang minimal, dan dapat sangat membantu dalam identifikasi senyawa timbal. Selain itu, bahan penyusun berfluorinasi menunjukkan stabilitas termal yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan bahan penyusun yang tidak berfluorinasi. Diperkirakan sekitar 30% dari semua obat baru yang disetujui,2 lebih dari 50% obat blockbuster yang disetujui,3 seperti Lipitor® dan Prozac®, dan sekitar 25% herbisida berlisensi,1 seperti Trifluralin dan Flupoxam, menggabungkan satu atau lebih atom fluor dan menyumbang miliaran dolar dalam penjualan tahunan.
Selain memiliki banyak aplikasi dalam kimia obat, blok bangunan berfluorinasi juga berguna untuk kimia material, agrokimia, dan kimia organik umum. Untuk kimia material, salah satu senyawa berfluorinasi yang paling populer adalah polytetrafluoroethylene (PTFE), juga dikenal sebagai Teflon, yang digunakan untuk lapisan antilengket, pelumas, atau produksi komposit serat karbon. Pengenalan fluor ke dalam herbisida dan pestisida telah menghasilkan sub-kelas besar bahan kimia pertanian yang menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan rekan-rekan mereka yang tidak berfluorinasi.
Kami juga mencantumkan beragam blok bangunan berfluorinasi dan bertanda-F, serta substrat organologam berfluorinasi.
Ditambah dengan luasnya reagen berfluorinasi kami yang umum dan unik, dan Anda memiliki perangkat yang ampuh untuk membantu Anda mencapai batas senyawa target baru Anda.
Sumber Daya Terkait
Referensi
1.
Fujiwara T, O'Hagan D. 2014. Successful fluorine-containing herbicide agrochemicals. Journal of Fluorine Chemistry. 16716-29. https://doi.org/10.1016/j.jfluchem.2014.06.014
2.
Zhou Y, Wang J, Gu Z, Wang S, Zhu W, Aceña JL, Soloshonok VA, Izawa K, Liu H. 2016. Next Generation of Fluorine-Containing Pharmaceuticals, Compounds Currently in Phase II?III Clinical Trials of Major Pharmaceutical Companies: New Structural Trends and Therapeutic Areas. Chem. Rev.. 116(2):422-518. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5b00392
3.
Han J, Butler G, Moriwaki H, Konno H, Soloshonok VA, Kitamura T. Kitamura Electrophilic Fluorination Using HF as a Source of Fluorine. Molecules. 25(9):2116. https://doi.org/10.3390/molecules25092116