Mengurangi Agen
Kami memiliki zat pereduksi yang tepat yang Anda butuhkan untuk mendukung metode reaksi reduksi sintesis organik dalam penelitian molekul kecil. Sorotan yang dipilih adalah:
Reduksi Birch
Metode reduksi Birch mengubah arene menjadi 1,4-sikloheksadiena. Secara historis, reduksi Birch bukanlah pilihan yang layak untuk reaksi skala besar. Namun, modifikasi grup Baran yang diterbitkan pada tahun 2019 sekarang memungkinkan untuk reaksi yang ditingkatkan.
Reduksi Clemmensen
Reduksi Clemmensen mengubah aldehida atau keton menjadi gugus metilena melalui deoksigenasi. Sementara reaksi aslinya biasanya memiliki kondisi yang sangat asam, Yamamura dan rekan-rekannya lebih lanjut mengembangkan teknik agar reaksi berlangsung dalam kondisi yang lebih ringan.
Products
Sumber Daya Terkait
- Article: Oxidizing and Reducing Agents
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis, and are some of the organic chemist’s most powerful tools for creating novel products.
Reduksi Corey-Bakshi-Shibata
Metode reduksi Corey-Bakshi-Shibata (CBS) adalah reduksi enantioselektif keton menjadi alkohol. Reduksi CBS telah terbukti menjadi alat yang berharga untuk mensintesis produk alami yang dapat berguna dalam penemuan obat.
Reduksi Luche
Reduksi luche adalah transformasi karbonil α,β-tak jenuh (enon) menjadi alkohol alilik. Reaksi ini memungkinkan reduksi selektif keton dengan adanya aldehida.
Reduksi Meerwein-Ponndorf-Verley
Metode reduksi Meerwein-Ponndor-Verley mengubah aldehida atau keton menjadi alkohol. Reduksi ini sangat selektif, hanya berfokus pada aldehida dan keton, dengan mengabaikan semua gugus fungsi lainnya.
Reduksi Midland Alpine-Borane® Reduksi
Midland Alpine-Borane®® . Alpine-Borane® adalah zat pereduksi kiral, disintesis dari (+) -α-pinene melalui hidroborasi.
Pengurangan Staudinger
Metode pengurangan Staudinger adalah transformasi azida menjadi amina melalui sintesis dua langkah. Reaksi yang cepat dan menghasilkan hasil tinggi ini sangat berharga dalam kotak peralatan reaksi sintetis.
Reduksi Wolff-Kishner
Reduksi Wolff-Kishner mengubah aldehida dan keton menjadi alkana dalam kondisi yang sangat basa. Banyak modifikasi pada reaksi ini telah terjadi selama bertahun-tahun untuk membuat kondisi yang lebih ringan, seperti modifikasi Huang Minlon atau reaksi Caglioti.