Pembuatan Peptida Khusus
Peptida khusus sintetis adalah alat penting dalam penemuan obat dan penelitian proteomik. Portofolio layanan sintesis peptida khusus kami mendukung para peneliti dalam aplikasi yang membutuhkan peptida khusus berkualitas tinggi, dan susunannya. Selain penggunaan teknologi mutakhir, harga yang kompetitif, dan investasi berkelanjutan dalam operasi di seluruh dunia, kami juga menawarkan:
Keahlian ilmiah yang mendalam dan lebih dari 30 tahun pengalaman di bidang ini - kami memenuhi spesifikasi pelanggan, betapapun rumitnya.
Sintesis Peptida Khusus
Silakan manfaatkan pengetahuan khusus kami tentang desain peptida yang canggih, metode sintesis, dan penanganan. Kami menawarkan portofolio layanan yang komprehensif untuk mendukung para peneliti.
Panduan untuk memilih kemurnian peptida khusus berdasarkan tujuan penggunaannya
Silakan pilih kemurnian yang diinginkan (≦) dari opsi berikut. Kami juga menawarkan jaminan kemurnian melalui HPLC untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan penelitian untuk skala kemurnian dan sintesis lainnya. Silakan berkonsultasi dengan kami mengenai kemurnian imunologis (Crude), 70%≦, 80%≦, 90%≦, dan 95%
Metode pelarutan dan penyimpanan peptida
Metode Penyimpanan
- Peptida dikirim dalam keadaan terliofilisasi (kering-beku). Setelah menerima peptida, simpan di tempat gelap pada suhu 2-8 ℃ atau di bawah suhu ini.
- Peptida terliofilisasi stabil pada suhu kamar selama beberapa hari hingga berminggu-minggu, tetapi jika Anda berencana untuk menyimpannya untuk waktu yang lebih lama, kami sarankan untuk menyimpannya pada suhu -20 ℃ atau di bawahnya.
- Kelembaban dapat menurunkan stabilitas peptida. Saat menggunakan peptida yang disimpan di dalam freezer, pastikan peptida tersebut kembali ke suhu kamar secukupnya sebelum digunakan.
Metode Pembubaran
- Tidak ada pelarut universal yang dapat melarutkan semua peptida terliofilisasi, tetapi harus kompatibel dengan pengujian biologis.
- Anda mungkin perlu mencoba beberapa pelarut untuk menemukan pelarut yang sesuai. Untuk memilih pelarut yang paling tepat untuk peptida Anda, beberapa percobaan dan kesalahan mungkin diperlukan.
- Pelarut yang dipilih pertama mungkin tidak berfungsi, jadi sebaiknya Anda mencoba pelarut yang dapat dengan mudah dihilangkan dengan pengeringan beku. Oleh karena itu, penting untuk melakukan uji kelarutan dengan sejumlah kecil peptida sebelum melarutkan semua peptida.
Sumber Daya Terkait
- Article: Peptide Quick Tips
Helpful guidelines for proper storage and resuspension of your peptide for optimal performance in your assay.
- Article: Handling and Storage Protocol for Synthetic Peptides
Solvent choice is crucial for synthetic peptide handling, with guidelines provided for proper dissolution.
- Article: Designing Peptides
Consider sequence length, solubility, and stability when designing peptides for custom synthesis.