Merck
Substrat & Enzim Deteksi
Sistem deteksi protein berbasis enzim untuk ELISA, imunohistokimia, western blotting, dan masih banyak lagi dengan portofolio substrat deteksi dan enzim kami yang beragam
Substrat deteksi dan enzim sangat penting dalam banyak bidang ilmu kehidupan, baik sebagai alat maupun target dalam sistem deteksi. Substrat enzim dan sistem deteksi substrat kami menawarkan kenyamanan, stabilitas, dan konsistensi. Substrat dan sistem deteksi substrat kami dianalisis secara rutin di laboratorium kami untuk identitas, pengujian, dan homogenitas, serta untuk kinerja fungsional dalam sistem enzim yang sesuai. Kami menawarkan substrat, buffer, dan reagen dalam bentuk bubuk, cair, tablet, dan kapsul untuk digunakan dalam uji enzim, ELISA, blotting, pencitraan, dan banyak aplikasi lainnya. Enzim dengan kemurnian tinggi kami telah melalui karakterisasi ekstensif dan menawarkan konsistensi dari lot ke lot. Jelajahi produk enzim kami dan temukan cara untuk memanfaatkan substrat deteksi dan enzim kami dalam berbagai metode deteksi.
Sumber Daya Terkait
Enzim Peroksidase
Enzim peroksidase kami diakui di seluruh dunia sebagai standar industri untuk manufaktur diagnostik dan aplikasi penelitian skala laboratorium. Enzim peroksidase lobak (HRP), produk enzim peroksidase, substrat peroksidase lobak, dan inhibitor banyak digunakan sebagai reagen pendeteksi sekunder dalam ELISA, teknik imuno-histokimia, dan analisis blotting. Selain itu, Anda dapat mengkonjugasikan HRP kami ke molekul Anda sendiri termasuk antibodi dan avidin. Produk peroksidase kami meliputi variasi enzim HRP dan substrat kromogenik HRP seperti Sistem Substrat Cair 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) untuk ELISA dan SIGMA FAST OPD (o-Phenylenediamine dihydrochloride). Produk lainnya termasuk substrat chemiluminescence HRP untuk deteksi ultra-sensitif seperti Lumi-LightPLUS Western Blotting Substrate dan BM Chemiluminescence ELISA Substrate (POD).
Enzim Alkali Fosfatase (ALP)
Alkaline Phosphatase (ALP) kami yang andal banyak digunakan dalam tes imunohistokimia, aplikasi Northern, Southern, dan Western Blot, serta diagnostik berbasis ELISA. Jelajahi sumber daya ALP kami untuk menemukan protokol yang tepat untuk kebutuhan pengujian Anda. Kami menawarkan berbagai produk ALP dan substrat alkali fosfatase. Pilihannya meliputi substrat kolorimetrik dan substrat kromogenik seperti tablet substrat fosfatase,  SIGMAFAST BCIP®/NBT tablet, dan Sistem Substrat Cair Alkaline Phosphatase Yellow (pNPP) untuk larutan siap pakai ELISA. Substrat histokimia meliputi garam naftol AS-TR fosfat disodium dan garam 5-bromo-4-kloro-3-indolil fosfat disodium. Selain itu, kami menyediakan substrat chemiluminescence untuk deteksi ultra-sensitif seperti CDP-Star®, disodium 2-kloro-5-(4-metoksispiro {1,2-dioksiasetana-3,2′-(5′kloro) trikliko siap pakai [3.3.1.13,7] decan}-4-yl) -1-fenil fosfat dari Roche.
Reagen Luciferase
Luciferase adalah sumber asli untuk teknologi bioluminisensi dan luciferase kunang-kunang adalah reporter bioluminisensi yang banyak digunakan. Produk enzim luciferase yang sangat sensitif ini digunakan secara luas dalam biologi molekuler dan sel, serta untuk deteksi dan kuantifikasi ATP yang efisien sebagai pelapor fungsi genetik. Reaksi penghasil cahaya dimulai dengan aktivasi D-luciferin. ATP dihidrolisis dan cahaya dipancarkan ketika luciferase kunang-kunang mengkatalisis oksidasi D-luciferin. Kami menyediakan berbagai format luciferase seperti larutan dan bubuk yang sesuai dengan kebutuhan eksperimen bioluminesen Anda. Untuk melindungi populasi kunang-kunang, kami menawarkan lukiferase kunang-kunang rekombinan hijau. Kami juga menawarkan variasi substrat luciferase, D-luciferin untuk uji luciferase.
Substrat Deteksi Tambahan
Koleksi substrat deteksi tambahan kami yang luas memiliki banyak aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini termasuk substrat untuk pewarnaan dan pelabelan mikrofilamen aktin serta deteksi kolesterol dan lipoprotein dalam sel. Jelajahi sistem deteksi berbasis enzim untuk ELISA, imunohistokimia, dan Western blotting termasuk OPD, TMB, BCIP, pNPP, fast red, ABTS, DAB, chemiluminescence, dan masih banyak lagi. Kami memproduksi bubuk reagen dasar serta larutan dan tablet yang praktis. Kami juga menawarkan enhancer dan solusi penghenti yang diformulasikan secara khusus untuk kinerja optimal dengan substrat deteksi kami.