Merck
Serat SPME Khusus
Persiapan sampel dengan ekstraksi mikro fase padat (SPME)
Solid Phase Microextraction (SPME) adalah teknologi preparasi sampel yang inovatif dan bebas pelarut yang cepat, ekonomis, dan serbaguna. SPME telah diterima secara luas sebagai teknik yang disukai untuk berbagai aplikasi analitik di berbagai bidang seperti, makanan dan minuman, perasa dan wewangian, forensik dan toksikologi, dan pengujian volatil lingkungan (VOC).
SPME menggunakan serat yang dilapisi dengan fase ekstraksi yang terdiri atas polimer murni (pelapis cair) atau partikel penyerap yang disematkan pada polimer (pelapis adsorben / partikel). Lapisan serat mengekstrak senyawa dari sampel. Serat SPME kemudian dimasukkan langsung ke dalam injektor GC untuk desorpsi termal dan analisis.
Untuk memastikan hasil pengujian yang akurat dan andal untuk memenuhi kebutuhan analisis Anda, kami menawarkan konfigurasi serat SPME khusus. Kustomisasi ini meliputi:
  • kimia fase
  • ketebalan film
  • pengukur dan panjang jarum
  • bahan inti serat
  • panjang serat
  • jenis penahan