Merck
BerandaLayananPerangkat lunak dan platform digitalPortal ChemisTwin™ dan Bahan Acuan Digital (dRMs)
Portal ChemisTwin™ dan Bahan Acuan Digital (dRMs)
Portal ChemisTwin™, platform
bahan acuan digital pertama di dunia
Konfirmasikan struktur senyawa dan kuantifikasi sampel dengan mudah hanya dengan beberapa klik menggunakan portal ChemisTwin™. Didukung oleh Bahan Acuan Digital (dRM), platform berbasis web kami mengotomatiskan analisis NMR dan IR serta memberikan keandalan dan konsistensi pada hasil Anda.
Dikembangkan dan divalidasi oleh para ahli NMR dan IR kami, dRMs kami menawarkan kenyamanan dan keandalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perpustakaan spektrum tradisional. Dengan akses instan ke basis data dRMs terbaru dan terpercaya, lihat bagaimana portal ChemisTwin™ dapat mengubah analisis NMR dan IR rutin Anda!
Manfaat
  • Data dRM yang dapat Anda percayai, dikembangkan oleh penyedia bahan acuan terbaik di kelasnya sesuai standar ISO 9001.
  • Mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas manual seperti meneliti literatur, menimbang bahan, dan menyusun laporan.
  • Solusi yang tidak bergantung pada perangkat, kompatibel dengan semua instrumen
    NMR (>300 MHz) dan FTIR utama
Berita:
Fase Berikutnya dari Portal ChemisTwin™: Jangkauan dan Keandalan yang Lebih Baik!
Berdasarkan kolaborasi kami yang sukses, fase berikutnya dari kemitraan kami dengan ACD/Labs berarti akses yang lebih luas ke portal ChemisTwin™ yang transformatif. Dengan ACD/Labs kini menyediakan dukungan penjualan komersial, lebih banyak laboratorium di seluruh dunia dapat memanfaatkan verifikasi senyawa yang cepat, andal, dan bebas reagen. Rasakan alur kerja yang lebih efisien, peningkatan efisiensi, dan keberlanjutan yang lebih baik dari sebelumnya.
Testimoni Pengguna
“Saya dapat melihat potensi dan janji yang ditawarkan portal ChemisTwin™ bagi bidang ini. Pengenalan bahan acuan digital (dRMs), alur kerja yang dipandu, dan kompatibilitas dengan instrumen NMR utama membuatnya dapat diakses oleh berbagai pengguna, mulai dari pemula hingga yang berpengalaman. Saya sangat antusias melihat terobosan baru dalam hal efisiensi yang akan memungkinkan komunitas ilmiah mengaksesnya, karena hal ini akan menyederhanakan cara kerja ke depannya.”
-Roberto Chavez, Calon Doktor dan Spesialis Peralatan NMR di Departemen Kimia dan Biokimia UCLA
“Saya sangat antusias. Semua orang yang menggunakan NMR dapat langsung merasakan manfaatnya—ini menghemat waktu. Portal ChemisTwin™ akan menjadi terobosan yang sesungguhnya!”
-Kepala Laboratorium NMR, Pharma Diagnostics
“Alat ini intuitif dan sangat praktis. Alat ini memandu Anda ke tempat yang Anda tuju dan mudah digunakan.”
-Ilmuwan Senior NMR, Laboratorium Kontrak untuk R&D dan QC
“Secara pribadi, saya akan berinvestasi pada solusi tersebut. Perangkat lunak ini akan sangat memudahkan kehidupan para mahasiswa kami dan menghemat waktu mereka selama beberapa hari [dalam memahami spektrum mereka].”
-Kepala Laboratorium NMR, Academia
“Alat ini mudah digunakan, dan laporannya disusun dengan jelas. Dengan menggunakan portal ChemisTwin™, kami berhasil mengidentifikasi struktur yang benar dari suatu produk yang salah dikirimkan kepada kami oleh seorang pemasok.”
- Manajer QC, Chemodex
Sebuah robot hasil rendering 3D dengan tubuh berwarna putih, lengan kuning, dan aksen hijau sedang memegang sebuah nampan di tangan kirinya. Di atas nampan tersebut terdapat diagram batang bertuliskan “R.E.F.” Robot tersebut juga memiliki layar di dadanya yang menampilkan tiga ikon baterai berwarna hijau dan dua garis melengkung yang menyerupai sinyal Wi-Fi. Latar belakangnya berwarna hijau dengan efek gradasi yang samar.
Akses Basis Data Bahan Acuan Digital (dRM)
Basis data ini mencakup senyawa-senyawa dari katalog lengkap Bahan Acuan Bersertifikat dan standar analitik kami. Setiap dRM dapat ditelusuri ke bahan acuan fisiknya*. Dan jika Anda tidak menemukan senyawa favorit Anda, ajukan permintaan untuk dRM baru langsung melalui portal ini!
Gambar tersebut menampilkan karakter animasi 3D yang menyerupai robot. Robot tersebut memiliki tubuh berwarna putih dengan aksen hijau pada sendi-sendi dan ikat kepala, serta pelindung mata hitam besar di bagian yang biasanya menjadi letak mata. Di dada robot, terdapat persegi dengan sudut-sudut membulat yang menampilkan simbol tanda centang. Latar belakangnya berwarna kuning, dan robot tersebut sedang membuat gestur jempol ke atas dengan tangan kanannya.
Analisis NMR
Portal ChemisTwin™ memungkinkan analisis NMR baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Untuk identifikasi kualitatif, unggah spektrum sampel Anda dan pilih opsi kualitatif. Algoritma akan membandingkannya dengan bahan acuan digital (dRM), dengan mempertimbangkan variasi pergeseran kimia akibat berbagai faktor untuk memastikan kecocokan. Untuk kuantifikasi, alur kerja yang dipandu memungkinkan Anda mengkuantifikasi senyawa apa pun, bahkan yang tidak terdapat dalam basis data dRM. Masukkan berat molekul untuk mendapatkan hasil fraksi massa dalam mmol/g atau mg/g.
Ilustrasi robot bergaya dengan tubuh berwarna putih, sendi berwarna hijau, serta aksen kuning pada kepala dan tangannya. Robot tersebut memegang kaca pembesar di salah satu tangannya, sambil mengamati struktur molekul yang melayang di udara di sebelah kanannya. Struktur molekul tersebut terdiri dari garis-garis hitam yang melambangkan ikatan antara bola-bola berwarna merah, putih, dan abu-abu, yang masing-masing mewakili atom oksigen, hidrogen, dan karbon.
Analisis IR
Portal ChemisTwin™ memungkinkan analisis Identifikasi dan Pemeriksaan Kualitas. Identifikasi zat yang tidak dikenal berdasarkan spektrum IR Anda dengan membandingkannya terhadap pustaka bahan referensi digital yang luas serta bahan kimia dasar. Portal ChemisTwin™ IR menyediakan proses pemeriksaan kualitas yang diperluas untuk memastikan kemurnian sampel Anda.
Ilustrasi bergaya yang menggambarkan sebuah robot dengan skema warna putih dan hijau, yang memegang pesawat kertas di tangan kanannya. Robot tersebut memiliki kepala bulat dengan mata berbentuk seperti visor, dan tubuhnya tampak terbuat dari berbagai bentuk geometris. Latar belakangnya berwarna biru polos dengan sudut-sudut yang membulat.
Panduan Pengguna 
Selain dRM standar, portal ChemisTwin™ memungkinkan pengguna untuk membuat perpustakaan spektrum mereka sendiri. Anda dapat mengunggah spektrum NMR dan IR, yang dapat dikelola (dibuat, diedit, dihapus) dan digunakan sebagai referensi dalam semua alur kerja analisis. Metadata untuk referensi milik pengguna ini dapat dengan mudah diambil dari basis data PubChem melalui nomor CAS, sehingga memungkinkan evaluasi spektrum yang sangat disesuaikan dan akurat.
Ilustrasi bergaya yang menggambarkan sebuah robot dengan skema warna putih dan hijau, yang memegang pesawat kertas di tangan kanannya. Robot tersebut memiliki kepala bulat dengan mata berbentuk seperti visor, dan tubuhnya tampak terbuat dari berbagai bentuk geometris. Latar belakangnya berwarna biru polos dengan sudut-sudut yang membulat.
Laporan dan Catatan Kegiatan
Dengan laporan yang dihasilkan secara otomatis, Anda dapat memperoleh semua informasi yang diperlukan untuk meninjau dan memverifikasi hasil analisis Anda. Setelah disetujui, laporan Anda dapat diakses kapan saja melalui dasbor Anda dan dapat dengan mudah dibagikan kepada rekan kerja.
Jejak audit yang komprehensif dapat dilihat di dalam portal ChemisTwin™, dan penghapusan catatan tidak dimungkinkan. Dengan informasi ini, Anda dapat sepenuhnya yakin akan integritas dan keterlacakan aktivitas analisis NMR Anda.
Gambar tersebut merupakan rendering 3D dari sebuah robot berbentuk humanoid. Robot tersebut memiliki tubuh berwarna putih dengan lengan dan kaki berwarna hijau, pita-pita kuning di sekitar persendiannya, serta pelindung mata berwarna hitam yang tampak seperti matanya. Latar belakangnya berwarna ungu, dan robot tersebut sedang menunjuk ke arah layar di dadanya, yang menampilkan sebuah aplikasi dengan teks.
Pusat Pengetahuan Portal ChemisTwin™
Akses dokumentasi teknis, tutorial video, dan paket awal untuk menguji platform ini di Pusat Pengetahuan kami.
*Jika tersedia, tingkat kualitas tertinggi dari produk yang setara secara fisik selalu dipilih dan dicantumkan pada setiap lembar informasi dRM.
CARA MENDAFTAR
Dengan menggunakan formulir pendaftaran, Anda dapat mengajukan permohonan dan mendapatkan akses ke uji coba gratis tanpa kewajiban yang memberikan Anda 45 analisis gratis.
Kami juga menawarkan sesi demo di mana kami dapat mendiskusikan bagaimana portal ChemisTwin™ dapat diterapkan dalam alur kerja spesifik Anda. Kolom yang ditandai dengan * wajib diisi.
Sumber Daya Terkait
Halaman 1 dari 3
Produk Terkait
Maaf, telah terjadi kesalahan yang tidak terduga
Response not successful: Received status code 500