Merck
BerandaDukunganKalkulator & AplikasiKalkulator Buffer
Kalkulator Buffer
Tentang Buffer Biologis
Penyangga digunakan dalam berbagai jenis penelitian ilmiah untuk mempertahankan atau mengontrol keasaman suatu larutan dalam rentang fisiologis yang diinginkan, atau bahkan untuk memicu reaksi tertentu. Nilai pH suatu zat memengaruhi laju dan efisiensi reaksi kimia, serta pemulihan dan kemurnian produk. Oleh karena itu, penyangga berperan besar terhadap variasi hasil, dan pada akhirnya keberhasilan atau kegagalan, suatu penelitian. Oleh karena itu, pemahaman tentang larutan penyangga dan perhitungan yang akurat sangat penting untuk mengurangi variabilitas serta interaksi yang tidak diinginkan demi penelitian yang andal.
Temukan keseimbangan pH Anda dengan sistem buffer biologis kami.
Menggunakan kalkulator persiapan larutan penyangga
Kalkulator buffer ini menyediakan alat yang mudah digunakan untuk menghitung molaritas buffer dan menyiapkan larutan buffer dengan menggunakan berat rumus reagen serta volume (L, mL, atau µL) dan konsentrasi (M, mM, atau nM) yang Anda inginkan.
Untuk menghitung jumlah larutan penyangga yang dibutuhkan, silakan pilih larutan penyangga dari menu Pilihan. Rumus empiris, pKa, rentang pH larutan penyangga, berat rumus, dan daftar produk akan muncul. Masukkan volume akhir dan konsentrasi yang diinginkan, lalu klik “Hitung Massa.” Massa tepat larutan penyangga akan dihitung dalam gram, dan resep langkah demi langkah untuk larutan penyangga akan disediakan secara otomatis untuk membantu dalam persiapan larutan penyangga.
Klik daftar hasil produk untuk informasi terperinci mengenai buffer yang tersedia dan untuk melakukan pemesanan.
CAS #:
Empirical Formula:
pKa:
Buffer pH Range:
Formula Weight (g/mol):
Formula weight
g/mol
Desired final volume
Desired concentration
  Mass=   g
Error with Formula Weight
Please check Desired Final Volume
Please check Desired Concentration
Please make a selection
Results based on your selection:
Your stock solution of is calculated to be based on the formula weight of g/mol.
To make a solution, add g of to deionized water.
Adjust the final volume of the solution to with deionized water.
Adjust the pH as needed
Perhitungan Buffer: Rumus dan Persamaan
  • Persamaan larutan molar: molaritas yang diinginkan × berat molekul × volume akhir larutan (L) = gram yang dibutuhkan
  • Persentase berdasarkan berat (w/v): (% buffer yang diinginkan / 100) × volume akhir buffer (mL) = g bahan awal yang dibutuhkan
  • Persamaan Henderson-Hasselbach: pH = pKa + log [A⁻]/[HA]
Persamaan Henderson-Hasselbach memungkinkan penentuan pH larutan penyangga ketika pKa diketahui.1 Larutan penyangga terdiri dari asam dan garam dari basa konjugat asam tersebut. Jika pH dan pKa diketahui, jumlah garam (A-) dan asam (HA) dapat dihitung. Ketika jumlah garam sama dengan asam, pH sama dengan pKa dan kapasitas penyangga maksimum tercapai. 
Referensi
1.
Henderson LJ. 1908. CONCERNING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRENGTH OF ACIDS AND THEIR CAPACITY TO PRESERVE NEUTRALITY. American Journal of Physiology-Legacy Content. 21(2):173-179. https://doi.org/10.1152/ajplegacy.1908.21.2.173