Tabel Konversi Ukuran Partikel
Ukuran partikel suatu bahan biasanya dinyatakan dalam satuan mikron atau mesh. Di sini Anda akan menemukan tabel konversi ukuran partikel yang berguna, yang menampilkan konversi dari mikron ke mesh untuk perbandingan cepat ukuran partikel antara kedua satuan tersebut. Tabel ini juga memungkinkan Anda membandingkan penomoran saringan dan ukuran lubang saringan dalam inci, milimeter, atau mikron.
| Penomoran Saringan | Ukuran Lubang Saringan Nominal | |||
|---|---|---|---|---|
| Standar | Jaring | inci | mm | Mikron |
| 25,4 mm | 1 in. | 1,00 | 25,4 | 25.400 |
| 22,6 mm | 7/8 in. | 0,875 | 22,6 | 22.600 |
| 19,0 mm | 3/4 in. | 0,750 | 19,0 | 19.000 |
| 16,0 mm | 5/8 in. | 0,625 | 16,0 | 16.000 |
| 13,5 mm | 0,530 in. | 0,530 | 13,5 | 13.500 |
| 12,7 mm | 1/2 in. | 0,500 | 12,7 | 12.700 |
| 11,2 mm | 7/16 in. | 0,438 | 11,2 | 11.200 |
| 9,51 mm | 3/8 in. | 0,375 | 9,51 | 9510 |
| 8,00 mm | 5/16 in. | 0,312 | 8,00 | 8.000 |
| 6,73 mm | 0,265 in. | 0,265 | 6,73 | 6.730 |
| 6,35 mm | 1/4 in. | 0,250 | 6,35 | 6350 |
| 5,66 mm | No. 3 1/2 | 0,223 | 5,66 | 5660 |
| 4,76 mm | No. 4 | 0,187 | 4,76 | 4760 |
| 4,00 mm | No. 5 | 0,157 | 4,00 | 4000 |
| 3,36 mm | No. 6 | 0,132 | 3,36 | 3360 |
| 2,83 mm | No. 7 | 0,111 | 2,83 | 2830 |
| 2,38 mm | No. 8 | 0,0937 | 2,38 | 2380 |
| 2,00 mm | No. 10 | 0,0787 | 2,00 | 2000 |
| 1,68 mm | No. 12 | 0,0661 | 1,68 | 1680 |
| 1,41 mm | No. 14 | 0,0555 | 1,41 | 1410 |
| 1,19 mm | No. 16 | 0,0469 | 1,19 | 1190 |
| 1,00 mm | No. 18 | 0,0394 | 1,00 | 1000 |
| 0,841 mm | No. 20 | 0,0331 | 0,841 | 841 |
| 0,707 mm | No. 25 | 0,0278 | 0,707 | 707 |
| 0,595 mm | No. 30 | 0,0234 | 0,595 | 595 |
| 0,500 mm | No. 35 | 0,0197 | 0,500 | 500 |
| 0,420 mm | No. 40 | 0,0165 | 0,420 | 420 |
| 0,354 mm | No. 45 | 0,0139 | 0,354 | 354 |
| 0,297 mm | No. 50 | 0,0117 | 0,297 | 297 |
| 0,250 mm | No. 60 | 0,0098 | 0,250 | 250 |
| 0,210 mm | No. 70 | 0,0083 | 0,210 | 210 |
| 0,177 mm | No. 80 | 0,0070 | 0,177 | 177 |
| 0,149 mm | No. 100 | 0,0059 | 0,149 | 149 |
| 0,125 mm | No. 120 | 0,0049 | 0,125 | 125 |
| 0,105 mm | No. 140 | 0,0041 | 0,105 | 105 |
| 0,088 mm | No. 170 | 0,0035 | 0,088 | 88 |
| 0,074 mm | No. 200 | 0,0029 | 0,074 | 74 |
| 0,063 mm | No. 230 | 0,0025 | 0,063 | 63 |
| 0,053 mm | No. 270 | 0,0021 | 0,053 | 53 |
| 0,044 mm | No. 325 | 0,0017 | 0,044 | 44 |
| 0,037 mm | No. 400 | 0,0015 | 0,037 | 37 |
Konvensi Saringan dan Jaring
Ukuran lubang saringan yang besar (1 in. hingga 1/4 in.) ditandai dengan ukuran "mesh" saringan yang sesuai dengan ukuran lubang dalam satuan inci. Ukuran "mesh" saringan yang kecil, yaitu 3 1/2 hingga 400, ditandai dengan jumlah lubang per inci linier pada saringan.
Konvensi berikut digunakan untuk mengklasifikasikan ukuran partikel berdasarkan penomoran mesh:
- Tanda "+" di depan ukuran mesh saringan menunjukkan bahwa partikel-partikel tersebut tertahan oleh saringan;
- Tanda "-" sebelum ukuran mesh saringan menunjukkan bahwa partikel tersebut melewati saringan;
- biasanya 90% atau lebih dari partikel akan berada dalam rentang yang ditunjukkan.
Misalnya, jika ukuran partikel suatu bahan dijelaskan sebagai -4 +40 mesh, maka 90% atau lebih dari bahan tersebut akan melewati saringan 4-mesh (partikel berukuran kurang dari 4,76 mm) dan tertahan oleh saringan 40-mesh (partikel berukuran lebih besar dari 0,420 mm). Jika suatu bahan dijelaskan sebagai -40 mesh, maka 90% atau lebih dari bahan tersebut akan lolos melalui saringan 40-mesh (partikel yang lebih kecil dari 0,420 mm).
Produk Saringan Jaring
Kami menawarkan berbagai macam saringan jaring untuk disosiasi sel dan penggilingan jaringan, pengujian, serta pemisahan partikel.