Vai a
IPVH85R
Immobilon®-P Membrane
1 roll, 8.5 cm x 10 m, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Sinonimo/i:
Immobilon® NOW, Immobilon® narrow roll, Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck Life Science S.r.l.
492,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41105339
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.23
Material:
PVDF membrane, plain filter, white filter
Detection method:
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
Pore size:
0.45 μm pore size
Compatibility:
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with Coomassie brilliant blue, for use with India ink, for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with Toluidine blue, for use with Transillumination
492,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Membrana Immobilon®-P, PVDF, 0,45 m rotolo 8,5 cm X 10 m, 0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Hydrophobic immobilon-P PVDF Transfer Membrane for western blotting using Chemiluminescence, Chromogenic or Radioactive detection methods. Comes in an 8.5 cm x 10 m roll.
Quality Segment
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
dot blot: suitable, electrophoresis transfer: suitable, western blot: suitable
filter L × W
8.5 cm × 10 m
pore size
0.45 μm pore size
capacity
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin), 215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA), 294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibility
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with Coomassie brilliant blue, for use with India ink, for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with Toluidine blue, for use with Transillumination
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
shipped in
ambient
General description
Immobilon®-P è una membrana microporosa di trasferimento composta da polivinilidene fluoruro (PVDF) idrofobico con pori di dimensione nominale pari a 0,45 micron (μm). Si usa per il trasferimento di proteine da matrici di svariati tipi di gel. La membrana di trasferimento Immobilon®-P è consigliata per la maggior parte delle applicazioni di Western blotting, specialmente con proteine più grandi di 20 kDa. Rispetto alle membrane di nitrocellulosa, questa membrana risulta facile da manipolare ed è caratterizzata da una migliore capacità di colorazione, un rapporto segnale-rumore superiore, che si traduce in una sensibilità potenziata, oltre a una maggiore resistenza ai solventi.
Meccanismi principali di binding: elettrostatico, idrofobico.
Codice filtro: IPVH
Application
La membrana Immobilon®-P, PVDF, 0,45 μm, rotolo da 8,5 cm x 10 m, è utilizzata nelle analisi di Western blotting e di co-immunoprecipitazione.
Other Notes
Sostituisce: INCP00010
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
ISEQ85RIPFL85RIEVH85R
description
0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Hydrophobic immobilon-P PVDF Transfer Membrane for western blotting using Chemiluminescence, Chromogenic or Radioactive detection methods. Comes in an 8.5 cm x 10 m roll.
description
0.2 um filter ( 0.2 micron ) pore size Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting using Chemiluminescence, Chromogenic or Radioactive detection methods. Comes in an 8.5 cm x 10 m roll.
description
0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting using Fluorescent, Chemifluorescence, Chromogenic, or Chemiluminescence. Comes in a 8.5 cm x 10 m roll.
description
The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
material
white filter, plain filter, PVDF membrane
material
white filter, PVDF membrane, plain filter
material
plain filter, PVDF membrane, white filter
material
white filter, PVDF membrane, plain filter
detection method
fluorometric, radioactive, colorimetric, chemiluminescent
detection method
radioactive, colorimetric, chemiluminescent
detection method
colorimetric, fluorometric, chemiluminescent
detection method
colorimetric, radioactive, chemiluminescent
compatibility
for use with Transillumination, for use with Colloidal gold, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Amido black, for use with Toluidine blue, for use with Ponceau-S red, for use with CPTS, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with India ink
compatibility
for use with Toluidine blue, for use with India ink, for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with Amido black, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Transillumination
compatibility
for use with Ponceau-S red, for use with All fluorescence dyes, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with Amido black
compatibility
for use with Amido black, for use with Colloidal gold, for use with India ink, for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with Transillumination, for use with Coomassie brilliant blue
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)