Vai a
ISEQ85R
Immobilon®-PSQ Membrane
8.5 cm x 10 m roll, 0.2 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane
Sinonimo/i:
Immobilon® NOW, Immobilon® narrow roll, Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck Life Science S.r.l.
492,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41105339
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.23
Material:
PVDF membrane, plain filter, white filter
Detection method:
chemiluminescent, colorimetric, radioactive
Pore size:
0.2 μm pore size
Compatibility:
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with Coomassie brilliant blue, for use with India ink, for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with Toluidine blue, for use with Transillumination
492,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Membrana Immobilon®-PSQ, PVDF, 0,2 m rotolo 8,5 cm x 10 m, 0.2 um filter ( 0.2 micron ) pore size Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting using Chemiluminescence, Chromogenic or Radioactive detection methods. Comes in an 8.5 cm x 10 m roll.
Quality Segment
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
dot blot: suitable, electrophoresis transfer: suitable, western blot: suitable
filter L × W
8.5 cm × 10 m
pore size
0.2 μm pore size
capacity
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin), 340 μg/cm2 adsorption capacity (BSA), 448 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibility
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with Coomassie brilliant blue, for use with India ink, for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with Toluidine blue, for use with Transillumination
detection method
chemiluminescent, colorimetric, radioactive
shipped in
ambient
General description
La membrana Immobilon®-PSQ è una membrana microporosa in fluoruro di polivinilidene (PVDF) con pori da 0,2 μm. È indicata per il sequenziamento e l'immunorivelazione di proteine con peso molecolare inferiore a 20.000 Dalton.
Codice del filtro: ISEQ
Meccanismi principali di binding: elettrostatico, idrofobico
Application
La membrana Immobilon®-PSQ, PVDF, 0,2 μm, rotolo da 8,5 cm x 10 m, viene impiegata nelle analisi di western blotting.
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
IPVH85RIPFL85RISEQ08130
description
0.2 um filter ( 0.2 micron ) pore size Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting using Chemiluminescence, Chromogenic or Radioactive detection methods. Comes in an 8.5 cm x 10 m roll.
description
0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Hydrophobic immobilon-P PVDF Transfer Membrane for western blotting using Chemiluminescence, Chromogenic or Radioactive detection methods. Comes in an 8.5 cm x 10 m roll.
description
0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting using Fluorescent, Chemifluorescence, Chromogenic, or Chemiluminescence. Comes in a 8.5 cm x 10 m roll.
description
10 sheets, 8.5 cm x 13.5 cm, 0.2 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
detection method
colorimetric, radioactive, chemiluminescent
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
detection method
fluorometric, colorimetric, chemiluminescent
detection method
colorimetric, fluorometric, chemiluminescent, radioactive
compatibility
for use with Toluidine blue, for use with CPTS, for use with Amido black, for use with Colloidal gold, for use with Transillumination, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with India ink, for use with Ponceau-S red, for use with Coomassie brilliant blue
compatibility
for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with Toluidine blue, for use with India ink, for use with Colloidal gold, for use with Transillumination, for use with CPTS, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Amido black
compatibility
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with All fluorescence dyes, for use with Ponceau-S red, for use with Amido black, for use with Coomassie brilliant blue
compatibility
for use with Ponceau-S red, for use with Toluidine blue, for use with CPTS, for use with Amido black, for use with Colloidal gold, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Transillumination, for use with India ink
material
plain filter, PVDF membrane, white filter
material
plain filter, white filter, PVDF membrane
material
white filter, PVDF membrane, plain filter
material
white filter, plain filter, PVDF membrane
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)