Vai a
SYNPLE-R001
Reagent-cartridge Reductive Amination
Synple
Sinonimo/i:
Synple 2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
105,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.22
MDL number:
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
reaction suitability
reaction type: Reductive Aminations
manufacturer/tradename
SynpleChem
parameter
up to 0.5 mmol scale
SMILES string
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
InChI key
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
General description
Reagent-cartridge Reductive Amination is a reagent cartridge for the Synple 2 Automated Synthesizer that enables the reductive amination of aldehydes and ketones. The cartridge contains all necessary reagents for condensation, reduction, and purification.
Scale: up to 0.5 mmol
Compatible substrates: aldehydes, ketones, primary amines, secondary amines
Cartridge contents:
  • Reducing agent (supported cyanoborohydride)
  • Proton source (Phenylacetic acid)
  • SCX (for purification)
  • Supported benzaldehyde (amine scavenger)
Learn more about the Synple automated synthesis platform.
Features and Benefits of Synple Platform
  • Time savings - pre-installed protocols have been highly optimized, which obviates the need for the user′s own reaction development and optimization
  • Easy to use - protocols are loaded by simply scanning the cartridge; does not requires any programming knowledge
  • Safety - all chemicals are contained in the system, minimizing the user′s exposure
  • Set-up reaction in less than 5 minutes
  • Small footprint
  • Plug & Play system - simple installation
  • Reaction temperatures from 25 °C - 80 °C
  • Cartridges available for many different reactions
  • Prefilled with all required reagents
  • RFID chip containing optimized reaction protocol
Legal Information
Product of Synple Chem AG
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)