Vai a
HT101128
Bouin′s solution
histological fixative
Sinonimo/i:
Bouin’s fluid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
4 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
427,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
MDL number:
427,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
composition
acetic acid, 5% , formaldehyde, 9% , picric acid, 0.9%
color
yellow
application(s)
hematology
histology
tissue diagnostics
storage temp.
room temp
General description
Bouin′s solution is a noncoagulant yellow stain fixative. It imposes shrinkage on tissues when used as preservative due to its picric acid component. It is majorly used in ureteroscopic biopsies. It preserves morphological and nuclear information in tissues upon fixation.
Application
Prepared with saturated picric acid, formaldehyde and acetic acid. Excellent fixative for preserving soft and delicate structures. Used as a mordant in various trichrome procedures.
Bouin′s solution has been used:
  • in the staining of human liver biopsy tissue samples for two-photon excited fluorescence (TPEF) and second-harmonic generation (SHG) imaging
  • in the fixation of rat ovaries for the observing follicle cells using microscopy
  • in the fixation of gonads of crab for morphological and histological analysis
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HT10132P6744Z2902
description
histological fixative
description
histological fixative
description
1.3% in H2O (saturated)
description
fixative, pH 6.2-6.3
color
yellow
color
yellow
color
yellow to very dark yellow
color
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
composition
picric acid, 0.9% , acetic acid, 5% , formaldehyde, 9%
composition
acetic acid, 5% , formaldehyde, 9% , picric acid, 0.9%
composition
-
composition
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bouin′s solution
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
50-00-0 + 67-56-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)