Merck
HomeSupportCalcolatrici e appTampone di stripping per Western blot a base di detergente
Tampone di stripping per Western blot a base di detergente
La rimozione e la ripetizione dell’analisi con il Western blot consentono di conservare i campioni e di correggere o regolare rapidamente la concentrazione degli anticorpi e il tempo di incubazione. Questa procedura descrive la preparazione di una soluzione di stripping per Western blot che utilizza il tensioattivo sodio dodecil solfato (SDS) e l’agente riducente β-mercaptoetanolo (BME) per rimuovere gli anticorpi e i reagenti di rilevamento chemiluminescenti o fluorescenti.
Questo calcolatore consente la preparazione accurata di questa soluzione di stripping per Western blot a base di detergente per qualsiasi volume in millilitri. Inserisci il volume desiderato, clicca sul pulsante CALCOLA e la tabella si popolerà con le quantità necessarie di ciascun componente.
Calcolatore per la preparazione della soluzione di stripping per Western blot a base di detergente
100 mL Recipe Desired Volume: mL    
20 mL of 10% SDS (71736)   mL of 10% SDS
12.5 mL of 0.5 M Tris-HCl pH 6.8 (FW 157.60)    mL of 0.5 M Tris HCl pH 6.8
0.8 mL of β-mercaptoethanol (63689)   mL of β-mercaptoethanol
Adjust final volume to 100 mL with Milli-Q® Water Adjust final volume to   mL with Milli-Q® Water
  Procedure
  1. In a fume hood, place the blot in detergent stripping buffer and incubate with agitation for 30 minutes at 50 °C.
  2. Place the blot in 1X PBS and agitate for 10 minutes. Repeat with fresh buffer.
  3. Optional: Repeat the initial detection protocol (omitting the primary antibody step) to make sure that the antibodies have been inactivated or removed from the membrane.
  4. Place the blot in fresh 1X PBS and agitate for 10 minutes.
  5. Proceed to the blocking step for the next round of immunodetection.