Merck
COMH04237899
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 4-(2-amino-2-oxoethoxy)benzoate
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この商品について
CAS番号:
分子量:
209.2
MDL番号:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Iupac Name
methyl 4-(2-amino-2-oxoethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-14-10(13)7-2-4-8(5-3-7)15-6-9(11)12/h2-5H,6H2,1H3,(H2,11,12)
InChI Key
FZENXSZLGHYDJD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-2036
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-2036
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)