Merck
ENAH3046A6CD
Enamine
(4-phenylcyclohexyl)methanol
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この商品について
CAS番号:
分子量:
190.29
MDL番号:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Iupac Name
(4-phenylcyclohexyl)methanol
Inchi Code
1S/C13H18O/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,11,13-14H,6-10H2
InChI Key
SRPDEHMURXAMGW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93368
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)