Merck
ENAH30499074
Enamine
4-[(piperidin-1-yl)methyl]benzaldehyde
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この商品について
CAS番号:
分子量:
203.28
MDL番号:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Iupac Name
4-(1-piperidinylmethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H17NO/c15-11-13-6-4-12(5-7-13)10-14-8-2-1-3-9-14/h4-7,11H,1-3,8-10H2
InChI Key
WWBOSCKXPMBVLG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1197068
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)