Merck
M-Trace® 電子試験記録ソフトウェア
M-Trace® ソフトウェアおよびモバイルアプリは、無菌試験向けの 21 CFR Part 11 準拠のデジタル品質管理(QC)支援ツールであり、信頼性が高く効率的なデータのトレーサビリティを実現します! 詳細については動画をご覧ください。M-Trace® ソフトウェアを活用して、貴施設において、完全にトレーサブルで信頼性が高く、効率的な無菌試験がどのように実施されるかをご確認いただけます。
M-Trace® デジタル品質管理ツールのご紹介
M-Trace®溶液を用いた無菌試験を体験してください
無菌試験における課題の解決:トレーサビリティと21 CFR Part 11への準拠
M-Trace®システムは、段階的なガイダンスを提供し、データをリアルタイムで自動的に記録することで、トレーサビリティとデータの完全性に関する規制要件に準拠するための、便利で信頼性の高い方法を提供します。
  • M-Trace®ソフトウェアを、現在お使いのSteritest® Symbioポンプに接続してください
  • Microsoft Windows 向けの集中型ユーザー管理機能を活用し、どのコンピュータからでもソフトウェアを実行できます
  • 監査証跡機能により、21 CFR Part 11 への準拠性をさらに強化
  • 各無菌試験のデータをリアルタイムかつ自動的に完全に記録することで、完全なトレーサビリティと規制順守を確保
  • ガイド付きワークフローと逸脱アラートにより、プロセスの安全性を向上
  • 紙ベースの文書化を排除し、記録および確認プロセスをデジタル化することで、効率を向上させます
  • Steritest® Symbio ポンプの自動制御と、試験データと実験室の IT 環境との連携強化を実現(1 つのソフトウェアですべてのポンプを制御)
  • 包括的なリアルタイム指示により、オペレーターのトレーニングを簡素化します
無菌試験のワークフロー全体を完全に管理しましょう
M-Traceソフトウェアを用いた無菌性試験のワークフロー作成
ワークフローのデジタル化を実現しましょう
ワークフローを順を追って案内する、完全にカスタマイズ可能なマスターテスト記録(MTR)を作成して、SOPをデジタル化しましょう。
M-Trace® モバイルアプリ
M-Trace® モバイルアプリを使えば、サンプル、消耗品、測定ポイント、機器に関する情報や、実験室やその他の場所からの試験結果を連携させることができます。
音声コントロールで、無菌試験のすべての手順を確認してください
音声制御またはマシン間通信によって作業ステップが適切に実行されたことを確認し、手が他の作業で忙しい間もリアルタイムで記録できるようにします。
プロセスの監視に必要なSteritest Symbioポンプのパラメータを取得してください
Steritest® Symbioポンプなどの機器から、ポンプの回転数や圧力といった機器パラメータを取得します。
無菌試験のデジタル試験報告書を自動的に作成します
使用された消耗品、発生したインシデント、および各作業手順が規定どおりに行われたことの確認など、すべての情報を盛り込んだ包括的な報告書が自動的に作成されます。
21 CFR 第11編に準拠したユーザー管理システム
包括的かつ使いやすい、21 CFR Part 11に準拠したユーザー管理システムで、役割とユーザー権限を定義します。
関連商品
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Response not successful: Received status code 500
M-TRACE® 電子試験記録ソフトウェアをご覧ください
新しいM-Trace® 電子試験記録ソフトウェアのデモや詳細情報については、弊社までお問い合わせください。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、送信してください。
関連製品のリソース
Mtrace パンフレット
パンフレット:当社の「M-Trace®」電子試験記録ソフトウェアについてさらに詳しく
より詳細な情報をご覧いただき、当社のM-Trace®ソフトウェアを活用して実施される、完全に追跡可能で信頼性が高く効率的な無菌試験が、貴社現場でどのように行われるかをご確認ください。 
今すぐダウンロード
Mtrace データシート
データシート:当社のM-Trace®ソリューションに関する技術情報
無菌試験やその他の規制対象プロセス向けのデジタルQCコンパニオンに関する、詳細な技術情報をご覧ください。
今すぐダウンロード 
Mtrace Software
ホワイトペーパー:M-Trace® 電子試験記録ソフトウェアと規制コンプライアンス
当社のM-Trace®ソフトウェアの21 CFR Part 11準拠に関する詳細な分析をご覧ください。
今すぐダウンロード 
関連ウェビナー
青い背景を背に、白い白衣を着た人物がスマートフォンを手に持ちながら、さまざまな実験用瓶が載ったカートを観察している。
ウェビナー:無菌試験における課題の解決:トレーサビリティと21 CFR Part 11への準拠
当社の専門家の話を聞き、M-Trace®ソリューションを活用することでどのようなメリットが得られるか、ぜひご検討ください。
白い白衣を着た人物が、分子模型やDNA鎖を手に取り、背景にはDNAやデータパターンのデジタル画像が広がっている。
ウェビナー:品質管理ラボにおけるデータ完全性:「ペンを置けば、トラブルもなし」
革新的な技術やデジタル化されたソリューションが、微生物学の品質管理ラボにおけるデータ完全性の課題にどのように対処できるかをご紹介します。
ログインして続行
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
アカウントをお持ちではありませんか?
お客様の便宜のため、このページは機械翻訳によって翻訳されています。この機械翻訳で正確な翻訳を提供できるよう努めていますが、機械翻訳は完璧ではありません。機械翻訳された内容にご満足いただけない場合は、英語版をご覧ください。