Mammalian Cell Culture
포유류 세포 배양은 연구, 임상 및 제약 애플리케이션을 위해 중요한 도구입니다. 동물 조직에서 분리된 세포는 배양을 통해 세포 생물학 및 질병을 연구하거나 항체, 단백질 및 백신 생산에 사용될 수 있습니다. 불멸화된 세포주는 in vitro에서 장기간 성장할 수 있으며 복합체 생물학을 위한 단순 모델로 자주 사용됩니다.
주요 카테고리
포유류 세포 In Vitro 성장
세포 성장은 당, 아미노산, 알부민, 비타민, 무기물 및 성장 요소를 포함한 영양소의 복합체 혼합물이 필요합니다. 세포 배양 배지는 in vitro 포유류 세포 배양을 위해 이러한 필수 영양소를 공급합니다. 포유류 세포 배양은 포유류 혈액과 유사한 pH 수준을 유지하기 위해 최적 온도(37°C)와 5% CO2에서 성장을 위한 멸균 환경을 제공하는 인큐베이터에서 재배됩니다.
부유물에서 배양될 수 있는 특정 종류의 혈액 세포를 제외하고, 포유류 조직에서 유래한 대부분 세포는 적절한 세포 분열 및 성장을 위해 표면에 부착되어야 합니다. 세포 배양 표면은 처리된 폴리스틸렌 또는 유리 플라스크, 플레이트 및 세포 부착을 위해 디자인된 필터로 공급합니다. 세포 부착은 poly-D-lysine(PDL)과 같은 합성 폴리머 및 접착을 위한 부착 구조를 제공하는 콜라겐과 같은 세포외 기질 단백질을 사용하여 촉진할 수 있습니다.
포유류 세포 배양 기법
세포 성장 in vitro의 오염을 방지하기 위해 무균 기법을 사용합니다. 포유류 세포 배양에는 세포 건강과 증식을 위해 confluence에 도달한 세포를 희석하고 고갈된 배양 배지를 교체하는 계대배양 또는 subculturing이 필요합니다. 부착성 세포 배양을 계대배양하려면, 재부착을 위해 새로운 배양 플라스크 또는 플레이트로 이전하기 전에 세포는 트립신처리와 같은 효소적 방법이나 긁기와 같은 기계적 방법을 사용하여 배양 표면에서 분리되어야 합니다. 혈구계(hemacytometer) 및 자동화된 세포 계수기를 이용하는 세포 계수법은 세포의 생존성을 평가하며 계대배양을 위한 파종 밀도 및 다운스트림 공정을 위해 적절한 세포 밀도를 결정하도록 돕습니다. 배양된 세포는 액체질소에 보관하여 냉동 보존될 수 있으며, 작업용 균주액이 다시 필요하면 보존용 균주액을 해동할 수 있습니다.
관련 자료
- 균체 내독소란 무엇입니까? 체외 세포 배양에서의 균체 내독소 오염에 관한 자주 묻는 질문입니다. LAL 분석을 사용한 내독소 검사 방법, 실험실 내독소 오염의 공통 출처와 세포 라인을 배양할 때 내독소 오염을 피하는 방법에 대한 자세한 내용입니다.
- Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
- Learn more about the cell culture supplements human serum albumin (HSA) and recombinant human serum albumin (rHSA). Explore their applications in cell culture and beyond.
- Learn more about β-Alanine, an important amino acid supplement and explore how it is used in cell culture. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.
- Learn more about L-asparagine, an important amino acid supplement, and explore how it is used in primary and cancer cell culture. We offer amino acid cell culture supplements and reagents.
- 모두 보기 (117)
관련 프로토콜
- Milli-Q® SQ 2Series 실험용 정제수 시스템에 대한 지침 영상을 보고 사용자 설명서를 다운로드하십시오. 즉시 설치하여 사용할 수 있습니다. 시스템, 액세서리, 카트리지 및 서비스를 온라인으로 구매하십시오.
- This gelatin coating protocol for cell culture applications offers information regarding types of gelatin, surface coverage concentration, and tips for optimization.
- Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.
- Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.
- Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.
- 모두 보기 (23)
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
저희가 도와드리겠습니다
문의 사항이 있으시면 고객 지원 요청서를 제출하시거나
또는 당사 고객 서비스 팀에 말씀해 주십시오.
이메일 [email protected]