Merck
유기 반응 툴박스
유기 반응 도구 상자는 저분자 합성을 위한 유용한 도구 세트를 제공합니다.
유기 반응 도구 상자는 합성 문제를 해결하고 새로운 소분자를 개발하는 데 필요한 유용한 화학 반응을 체계적으로 정리하는 방법입니다. 합성 경로를 만들 때 화학자는 하나의 작은 분자를 새로운 분자로 옮기기 위해 수많은 반응을 활용합니다. 보호기를 사용하고 분자 복잡성을 보다 직접적으로 생성함으로써 경로를 우회하는 것을 피할 수 있습니다. 일반적으로 이러한 반응은 반응물이 결합하여 다른 생성물을 형성하는 방법을 결정하는 세 가지 큰 버킷으로 특징지어집니다.
첫 번째 버킷은 19가지 주요 작용기(알칸, 알켄, 알킨, 알킬 할라이드, 알코올, 에테르, 티올, 황화물, 케톤, 알데히드, 카르복실산, 에스테르, 아실 할라이드, 산 무수화물, 아미드, 아민, 니트릴, 에폭사이드 및 아릴)의 예측 가능한 반응 특성에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 특성은 분자에 존재할 때의 반응성 특성을 결정합니다. 과학자는 특정 작용기에 사용할 수 있는 반응에 집중함으로써 원하는 변형에 적합한 반응 옵션으로 제한합니다.
추천 카테고리
부흐발트 전촉매 활성화 계획
부흐발트 촉매 및 리간드
부흐발트 촉매 및 리간드는 C-C, C-N, C-O, C-F, C-CF3 및 C-S 결합 형성을 위한 교차 결합 반응에 사용되는 매우 활성적이고 다양한 팔라듐 전구 촉매 및 비아릴포스핀 리간드입니다.
제품 보기
광독소 촉매를 위한 유기 합성 실험실의 광반응기.
광촉매
광촉매는 가시광선을 이용해 화학 반응을 활성화합니다. 광범위한 촉매 및 광반응기 포트폴리오는 광독성 촉매에서 일관된 반응을 가능하게 합니다.
제품 쇼핑
카탈리스트 도식 워크플로
C-H 활성화 촉매
C-H 활성화 촉매, 보조제 및 산화제로 구성된 머크의 독보적인 포트폴리오는 C-H 결합을 C-C, C-N, C-O 또는 C-X 결합으로 안정적이고 예측 가능한 전환을 제공합니다.
제품 보기
C-N 또는 C-O 결합 형성을 위한 부흐발트-하르트비히 교차 결합 반응 방식
교차 결합 촉매
머크는 일반적인 교차 결합 반응을 통해 C-C, C-N, C-O 결합을 생성하는 데 도움이 되는 광범위한 니켈 및 팔라듐 촉매 포트폴리오를 제공합니다.
제품 쇼핑
반응을 생성하는 작용기에 따라 그룹화하는 것도 유기 반응을 분류하는 또 다른 방법입니다. 화학자는 일반적으로 말단 분자에서 거꾸로 작업하기 때문에 이러한 방식으로 반응을 그룹화하는 것이 도움이 됩니다. 예를 들어 알코올이 원하는 말단 작용기인 경우 알데히드 또는 케톤과의 그리그나르 반응, 카르복실산, 알데히드, 케톤 또는 에스테르의 환원 반응 또는 알켄의 수화 반응을 사용할 수 있습니다.
세 번째 유형의 반응기는 결합 생성 또는 파괴를 통해 탄소-탄소 골격을 변경하는 반응에 초점을 맞춥니다. C-C 결합 형성을 위한 합성 방법의 엄청난 발전으로 이제 100가지가 넘는 반응 중에서 선택할 수 있게 되었습니다. 이러한 발전은 교차 결합을 위한 강력하고 신뢰할 수 있는 프로토콜의 개발, 다양한 유기금속 시약에 대한 접근성 향상, 특정 탄소 함유 모이티를 배치하는 역할을 하는 화학량 론적 시약의 생성 및 개선 등 다양한 요인에 기인합니다.
문서 검색
더 구체적인 정보를 찾고 계신가요?
데이터 시트, 인증서 및 기술 문서를 보려면 문서 검색을 방문하세요.