Microelectronics & Nanoelectronics
마이크로일렉트로닉스 및 나노일렉트로닉스는 전자부품의 명목상 특징 크기가 100에서 0.1마이크로미터(마이크로일렉트로닉스) 사이이거나 100나노미터(나노일렉트로닉스) 이하인 전자제품의 하위 분야입니다. 오늘날 첨단 전자장치의 메모리 저장 능력은 마이크로칩의 밀도를 크게 높임으로써 완성되었습니다. 전계효과 트랜지스터의 크기를 줄임으로써 더 많은 부품을 집적 회로에 장착할 수 있으며, 이를 통해 중량과 전력 소비량을 줄인 보다 강력하고 에너지 효율적인 전자장치를 만들 수 있습니다.
주요 카테고리
우리는 고성능 마이크로 및 나노전자공학을 가능하게 하는 마이크로패턴과 나노패턴의 효과적인 타겟 표면 수정과 정밀한 전사를 위한 자가 조립 및 나노임프린팅 재료의 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다.
당사는 유기 반도체, 유기 전도체, 유전체 소재, 무기 수송 소재는 물론 사전 패턴화된 기판 및 장치 부품을 포함한 OFET 및 OPV 소재와 잉크의 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다.
자사는 전기 도금, 석판 인쇄, 에칭, 도핑, 포장과 같은 전자 장치 제작에 사용되는 광범위한 전자 화학제 및 부식액(etchants)를 제공합니다.
무어의 법칙에 따르면 하나의 칩에 넣을 수 있는 트랜지스터의 수는 2년마다 두 배가 될 것입니다. 이 법칙이 1965년 확립된 이후, 반도체 제조 기술은 이러한 발전 속도를 유지했고 산업에 혁명을 일으켰습니다. 그러나 규격 감소 속도는 느려지고 있으며, 서브 마이크로미터 범위의 전자부품을 제조하는 데 있어 가장 중요한 문제는 채널 내 전류 흐름을 제어하는 트랜지스터 게이트 설계입니다. 전자부품이 작을수록 생산하기가 더 어려워집니다. 물리적 및 양자 효과는 소재의 특성을 대규모에서 나노규모로 변화시켜 원자간 상호작용과 양자역학적 특성에 영향을 미칩니다.
혁신적인 물질인 탄소 나노튜브, 질화붕소 나노튜브, 퀀텀 도트, 그래핀 첨가물의 등장으로 나노기술과 마이크로테크놀로지의 최소화가 발전하였습니다. 이것과 다른 새로운 소재는 아주 작은 규모에서도 특별한 정밀도로 형성되고 조작될 수 있습니다. 새로운 기술은 원자 수준까지 정확한 두께로 전자 물질의 증착 및 적층을 가능하게 합니다. 박막 반도체 소자 제작 기술은 전도, 반도체, 절연 소재를 사용하여 고급 기능을 대량으로 아주 저렴한 비용으로 제공합니다. 나노일렉트로닉스에 대한 현대적인 제조 방법에는 패터닝(석기), 에칭, 박막 증착, 도핑 기술이 포함됩니다.
새로운 연구 분야는 나노기술과 양자역학적 효과에 대한 새로운 접근법에 초점을 맞추고 있습니다. 분자 전자공학은 전자부품으로 단일 분자를 사용하여 벌크 크기의 전극과 전기적 접촉을 형성합니다. 스핀트로닉스(Spintronics) 또는 스핀트랜스포트 전자공학은 자기장과 전기장으로 전자의 스핀 특성을 조작하여, 전기만으로 가능한 것보다 더 높은 데이터 전송 속도와 더 높은 저장 용량, 메모리 밀도, 처리 능력을 제공하는 스핀 편향 전류를 발생시킵니다.
관련 자료
- Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
- Find unique properties & applications of single (SWNTs) , double (DWNTs) & multi walled carbon nanotubes (MWCNTs).
- Graphene oxide, a monomolecular layer of graphite with oxygen functionalities, holds unique properties valuable for various applications in materials science.
- Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.
- ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
- 모두 보기 (59)
관련 프로토콜
- Microparticles protocol for washing particles may be done via centrifugation. This procedure must be performed carefully.
- Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.
- Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.
- SAMs are versatile surface coatings for chemical resistance, bio-compatibility, sensitization, and molecular recognition for sensors and nano fabrication.
- 모두 보기 (3)
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
저희가 도와드리겠습니다
문의 사항이 있으시면 고객 지원 요청서를 제출하시거나
또는 당사 고객 서비스 팀에 말씀해 주십시오.
이메일 [email protected]
또는 전화 +1 (800) 244-1173
추가 지원
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 계산기 및 앱
웹 툴박스 - 분석 화학, 생명과학, 화학 합성 및 재료 과학을 위한 과학 연구 도구 및 리소스.
- Customer Support Request
씨그마 알드리치의 주문, 제품, 계정 및 웹사이트에 대해 궁금하신 부분을 확인할 수 있습니다
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
계속 읽으시려면 로그인하거나 계정을 생성하세요.
계정이 없으십니까?
![Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene 98%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/304/819/dfa7c176-c370-4fb5-acf1-28d751241a50/640/dfa7c176-c370-4fb5-acf1-28d751241a50.png)