GenElute™-E 키트는 DNA 및 RNA가 컬럼을 통과하는 동안 네거티브 크로마토그래피 방법으로 분자를 크기, 트랩핑 단백질, 지질 및 이온 성분에 따라 분리합니다. 이 간소화된 정제 방법은 기존의 실리카 기반 정제 키트에 비해 이점을 제공합니다. GenElute™-E Single Spin DNA 및 RNA 정제 기술은 포유류 세포, 혈액, 조직 및 식물조직 검체로부터 급속 DNA 및 RNA 추출 및 정제를 가능하게 합니다. 머크의 최신 GenElute™-E 바이러스 RNA/DNA 키트를 이용하면 SARS-CoV-2를 포함하여 질병 연구 워크플로의 요구사항에 맞춘 빠르고 신뢰할 수 있는 바이러스 RNA & DNA 정제가 가능합니다. qPCR 어플리케이션에서 면봉 및 대변 검체에 사용될 수 있는 기술 가이드가 포함된 GenElute™-E 바이러스 RNA/DNA 키트에 대해 자세히 알아보십시오.
참고: GenElute™-E 바이러스 RNA/DNA 키트는 연구 목적으로만 사용 가능합니다. 진단 절차에 사용금지. 유럽에서 판매할 수 없는 제품.
관련 제품
예기치 못한 오류가 발생했습니다.
Response not successful: Received status code 500