Merck
PCR 시약 및 키트
PCR은 중합효소 연쇄 반응의 약자로 거의 모든 분자 생물학 실험실의 주축을 이루고 있습니다. PCR은 DNA의 특정 단편을 몇 배로 증폭하는 쉽고 저렴한 방법입니다. 당사는 PCR 워크플로우 전반에 걸쳐 다양한 PCR, qPCR 및 RT-PCR 애플리케이션을 위한 전문 키트를 보유하고 있습니다. 또한 표준 PCR 프로토콜 및 PCR 마스터 믹스 계산기 도구를 포함한 PCR 관련 종합 리소스를 살펴보세요.
강력한 PCR 시약 및 키트 제품군을 살펴보세요. 매일매일 점진적인 혁신을 위해 훌륭한 작업의 기반이 되는 PCR 필수품을 선택하면 변수가 혁신을 저해하는 것이 아니라 혁신을 이룰 수 있습니다.
제품
관련성에 따라 정렬
1-20 보기/205 결과
보기 변경
1-20 보기/205 결과
비교
제품 번호
제품 이름
제품 설명
가격
직접 PCR
직접 PCR은 과학자들이 DNA 분리나 정제 단계 없이 식물, 조직 또는 세포 배양 샘플에서 바로 PCR로 진행할 수 있는 기술입니다. 이러한 번거로운 추가 단계를 제거함으로써 시간과 자원을 크게 절약하여 지속 가능성을 개선할 수 있습니다. 당사의 Extract-N-Amp™ PCR 키트는 식물, 조직 및 혈액 샘플 분석을 위한 추출 및 증폭 프로세스를 결합하여 제공하므로 독보적입니다. Extract-N-Amp™ PCR은 "lyse & amp; go" 방법을 통합하여 컬럼이나 긴 효소 시료 정제가 필요하지 않습니다. 당사의 직접 PCR 키트에는 다양한 식물, 혈액 및 조직 샘플에서 관심 표적을 빠르게 추출하고 증폭하는 데 필요한 시약, 효소 및 독점 버퍼가 함께 제공됩니다.
Hot Start PCR
Hot Start PCR은 열 활성화 단계가 발생할 때까지 반응 설정 중에 Hot Start Taq 중합효소 활성 또는 변형된 dNTP의 통합을 억제하는 기법입니다.비특이적 증폭과 프라이머 이량체 형성 없이 실온에서 반응 셋업이 가능한 핫 스타트 PCR은 KOD, FastStart™, JumpStart™, KAPA Biosystems 시약을 포함한 다양한 핫 스타트 PCR 효소 시약을 만나볼 수 있습니다. 핫스타트 PCR 시약 및 제품 정보에 대한 자세한 내용은 핫스타트 PCR 요구사항에 맞는 제품 선택 표를 참조하시기 바랍니다.
KOD DNA 중합효소 및 마스터 믹스
KOD DNA 중합효소는 매우 충실하고 열 안정성이 높은 DNA 중합효소입니다. 수많은 독립적인 연구를 통해 다른 호열성 중합효소에 비해 KOD DNA 중합효소의 우수한 고충실도가 입증되었습니다. 돌연변이 빈도가 낮을 뿐만 아니라 KOD 중합효소의 빠른 확장 속도와 높은 공정성은 더 적은 반응 주기로 더 높은 수율의 전장 생성물을 만들어냅니다. 이러한 장점들이 결합되어 KOD DNA 중합효소는 속도와 정확성이 중요할 때 선택되는 PCR 효소입니다. 새로운 유전자 변형 KOD DNA 중합효소(UKOD)와 새로운 신장 가속기가 포함된 즉시 사용 가능한 2배 PCR 마스터 믹스인 새로운 KOD One™ PCR 마스터 믹스를 살펴보고, 템플릿 DNA 10kb에 대해 5초/kb의 연장 시간으로 빠른 PCR을 가능하게 하는 새로운 신장 가속기를 확인해 보세요.
Roche PCR, qPCR, RT-PCR 및 RT-PCR 시약, 프로토콜 및 리소스
분자생물학 연구를 발전시키기 위해서는 유전체학, 단백질체학 및 세포 분석을 포함한 다양한 분야에서 워크플로우의 효율성을 극대화하는 것이 중요합니다. 유전체학 및 PCR 기술의 선구자인 로슈의 전체 시약 및 키트 제품군은 실험실에서 작업 시간을 단축하고 데이터 수집과 가장 까다로운 생물학적 가설을 테스트하는 핵심 도구를 신속하게 생성하도록 최적화되어 있습니다. 제품 품질과 과학적 우수성을 추구하는 양사의 파트너십을 통해 로슈 제품을 제공할 수 있으므로 필요할 때, 어디에서든 해답을 찾을 수 있습니다. 로슈 제품 및 분자 솔루션 리소스 페이지에서 모든 로슈 PCR 관련 시약과 프로토콜을 살펴보세요.
LuminoCT™, KiCqStart® 및 JumpStart 정량적 PCR (qPCR) 마스터 믹스 시약
정량 PCR(qPCR)은 DNA 증폭의 선형성을 사용하여 샘플에서 알려진 서열의 절대 또는 상대적인 양을 결정합니다. 반응에 형광 리포터를 사용하여 실시간으로 DNA 생성을 측정할 수 있으며, 고도로 최적화된 ReadyMix™ 화학을 기반으로 하는 LuminoCt™는 정확도, 정밀도 또는 감도의 저하 없이 탁월한 분석 속도를 제공합니다. LuminoCt™는 대부분의 qPCR 기기와 원활하게 작동하므로 반응 조건의 최적화를 최소화할 수 있습니다. 사용자는 키트를 선택하고 분석을 구축한 후 시작하기만 하면 되는 경우가 많습니다. 최상의 qPCR 데이터를 생성하는 것이 그 어느 때보다 빠르고 쉬워졌습니다.
KiCqStart® ReadyMix™ 시약은 바로 사용 가능한 고감도 마스터 믹스로, qPCR 또는 RT-qPCR을 위한 모든 기본 구성요소를 포함하고 있습니다. 프라이머, 프로브, 물을 추가하기만 하면 분석 칵테일이 완성됩니다. 칵테일을 튜브나 플레이트에 추가한 다음 템플릿을 추가합니다. KiCqStart® ReadyMix™ 시약은 일반 또는 고속 PCR 모드와 호환됩니다. 자세한 내용은 KiCqStart® Probe qPCR ReadyMix™ 또는 KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix™ 시약에서 제품 사용 정보를 참조하세요. 또한 점프스타트 Taq 레디믹스는 기존 qPCR 실험을 위한 편리한 솔루션을 제공합니다. JumpStart Taq 항체는 비특이적 제품 형성을 방지하는 항체 비활성화 핫스타트 PCR을 제공합니다. SYBR® 및 프로브 기반 검출 방법에 적합한 이 제품 라인은 최적화를 위한 옵션을 제공하며 튜브, 플레이트 및 캐필러리 기반 기기와의 호환성을 제공합니다. 자세한 내용은 추가 SYBR® Green 기반 qPCR 시약 및 리소스를 살펴보시기 바랍니다.
RT-PCR 및 RT-qPCR: 맞춤형 올리고 및 프로브, DNase, 키트, 마스터 믹스, 프라이머 및 기타
RT-PCR은 강력하고 다양한 두 가지 기술인 역전사 및 중합효소 연쇄 반응을 결합하여 전체 RNA 또는 mRNA 전사체에서 cDNA를 생성하고 증폭합니다. 이 방법은 종종 RNA와 단백질 수준 모두에서 유전자 발현을 연구하는 데 사용됩니다. 이상적인 RT-PCR을 위해서는 민감한 역전사 효소와 고충실도 증폭이 필요합니다. 역전사 효소는 매우 낮은 농도의 전사체 및/또는 어려운 이차 구조를 포함하는 전사체를 검출할 수 있어야 합니다. 당사의 향상된 조류(eAMV™) 역전사효소는 이러한 모든 특성을 보여줍니다. 다른 역전사효소가 놓칠 수 있는 저농도 메시지를 검출하는 데 이상적인 RT이며, 어려운 이차 구조를 전사하는 데 있어 우리가 발견한 최고의 효소입니다. 또한 표준 AMV, M-MLV, M-MLV RNase H- 또는 AMV RNase H 감소형보다 고온에 더 잘 견딥니다.
관련 리소스
2 중 1 페이지
웹 도구
  • PCR Master Mix Calculator
    Perform calculations for large scale PCR reactions and ensure success of scaled up reactions with this online PCR Master Mix Calculator.
  • 계산기 및 앱