Merck
AABH99A4C81C
AA BLOCKS, INC.
(3-octylthiophen-2-yl)magnesium bromide, 0.50 M in 2-MeTHF
동의어(들):
bromo(3-octyl-2-thienyl)magnesium
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C12H19Br1S1Mg1
Molecular Weight:
299.56
MDL number:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C12H19S.BrH.Mg/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-9-10-13-11-12;;/h9-10H,2-8H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Inchi Key
HCSUUCZHMATMLJ-UHFFFAOYSA-M
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)