Merck
AMBH2D6F1943
Ambeed, Inc.
1-Benzylpyrrolidine-2,5-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
CAS 번호:
Molecular Weight:
189.21
MDL number:
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Iupac Name
1-benzyl-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c13-10-6-7-11(14)12(10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
InChI key
IONNJVQITCVNHK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry, room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2142-06-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2142-06-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)