Merck
AMBH996F2BA0
Ambeed, Inc.
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-6-ol
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
CAS 번호:
Molecular Weight:
124.14
MDL number:
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-6-ol
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c9-5-3-6-7-1-2-8(6)4-5/h1-2,5,9H,3-4H2
InChI key
OLXNUSXUUWAEGE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry, 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1378606-06-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1378606-06-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)