Merck
COMH04237899
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 4-(2-amino-2-oxoethoxy)benzoate
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
CAS 번호:
Molecular Weight:
209.2
MDL number:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Iupac Name
methyl 4-(2-amino-2-oxoethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-14-10(13)7-2-4-8(5-3-7)15-6-9(11)12/h2-5H,6H2,1H3,(H2,11,12)
InChI key
FZENXSZLGHYDJD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-2036
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-2036
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)