Merck
ENA024296471
Enamine
4-[(furan-2-yl)methyl]-11-methyl-5-sulfanyl-8-thia-4,6-diazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-1(9),2(7),5-trien-3-one
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
CAS 번호:
Molecular Weight:
332.45
MDL number:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Iupac Name
3-(2-furylmethyl)-7-methyl-2-sulfanyl-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C16H16N2O2S2/c1-9-4-5-11-12(7-9)22-14-13(11)15(19)18(16(21)17-14)8-10-3-2-6-20-10/h2-3,6,9H,4-5,7-8H2,1H3,(H,17,21)
InChI key
BJXCEZMOKJVGPI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10435
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10435
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)