콘텐츠로 건너뛰기
Merck

ENA296275591

Enamine

3-(methanesulfonylmethyl)-1-benzofuran-2-carboxylic acid

동의어(들):

3-[(methylsulfonyl)methyl]-1-benzofuran-2-carboxylic acid

조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.

크기 선택


제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)

CAS 번호:
Molecular Weight:
254.26
MDL number:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의

Inchi Code

1S/C11H10O5S/c1-17(14,15)6-8-7-4-2-3-5-9(7)16-10(8)11(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)

Inchi Key

TXSMHPZAXHCPEA-UHFFFAOYSA-N

Storage temp.

RT

Purity

95

Country of Origin

UA

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

powder

MSDS

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64737


가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:

시험 성적서(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.

도움이 필요하시면 연락하세요. 고객 지원 부서

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.