Merck
ENA333559470
Enamine
3-[(cyclopentylsulfanyl)methyl]aniline hydrochloride
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
CAS 번호:
Molecular Weight:
243.8
MDL number:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Iupac Name
3-[(cyclopentylsulfanyl)methyl]aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NS.ClH/c13-11-5-3-4-10(8-11)9-14-12-6-1-2-7-12;/h3-5,8,12H,1-2,6-7,9,13H2;1H
InChI key
YORBLLOHGXUBGP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84195
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84195
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)