Merck
ENAH3046A6CD
Enamine
(4-phenylcyclohexyl)methanol
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
CAS 번호:
Molecular Weight:
190.29
MDL number:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Iupac Name
(4-phenylcyclohexyl)methanol
Inchi Code
1S/C13H18O/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,11,13-14H,6-10H2
InChI key
SRPDEHMURXAMGW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93368
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)