Merck
ENAH30499074
Enamine
4-[(piperidin-1-yl)methyl]benzaldehyde
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
CAS 번호:
Molecular Weight:
203.28
MDL number:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Iupac Name
4-(1-piperidinylmethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H17NO/c15-11-13-6-4-12(5-7-13)10-14-8-2-1-3-9-14/h4-7,11H,1-3,8-10H2
InChI key
WWBOSCKXPMBVLG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1197068
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)